スキップする
HIL2-RO
Roche
インターロイキン-2、ヒト(hIL-2)
recombinant (E. coli)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10000 units
カートの在庫状況を確認する
¥33,000
10000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥33,100
50000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥114,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
95% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Mol wt:
(15,000 Da)
Impurities:
<0.1 EU/μg
¥33,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
potency
>2 x 10^6 units/mg EC50
mol wt
(15,000 Da)
packaging
pkg of 10,000 U (10799068001 [5 μg, 50 ml]), pkg of 10,000 U (11011456001 [5 μg, 1 ml]), pkg of 50,000 U (11147528001 [25 μg, 5 ml])
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
10-20U/ml
impurities
<0.1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
組み換えインターロイキン-2、ヒト(hIL-2)はE. coliで産生し、標準的なクロマトグラフ法で精製しています。PBSと1 mg/mL BSAの溶液、細孔径0.2 µmの膜で濾過。
Application
組み換えIL-2、ヒトにより以下のことが可能となります。
  • ヒトおよびマウスIL-2依存T細胞株とナチュラルキラー細胞の培養。
  • 分裂誘発因子活性化T-リンパ球とナチュラルキラー細胞の増殖。
  • ヒトおよびマウス胸腺細胞、脾細胞、または末梢血リンパ球由来T-細胞株(PBL)の樹立。
  • ヒトおよびマウスリンホカイン活性化キラー(LAK)細胞の発生(1-11)。
  • マウスから採取された胚細胞のin vitro再刺激。
Biochem/physiol Actions
インターロイキン-2(IL-2)は強力な炎症性サイトカインです。IL-2は、少量で存在する場合は自己免疫性慢性炎症において保護的役割を演じます。IL-2は、免疫ホメオスタシスの維持に関与し、制御性T細胞とエフェクターT細胞間のクロストークを制御します。急性骨髄性白血病(AML)のマウスモデルでの試験で、腫瘍関連の血管系に存在する標的へのIL-2の抗体に基づく送達によって抗白血病活性がもたらされることが示されています。
種特異性:組み換えIL-2、ヒトはマウスおよびヒトに有効です。
Physical form
PBSと1 mg/mL BSAの溶液、細孔径0.2 µmの膜で濾過。
Preparation Note
実用濃度:10~20 U/mL
樹立されたIL-2-依存T細胞株には10~20 U/mLが必要です。IL-2依存性細胞株の場合凍結培地にIL-2を加えます。
標準溶液:濃縮したIL-2溶液(200 U/mLまたは10,000 U/mL)をPBSまたは1 mg/mLのBSAもしくはHSA(0.1%)あるいは1~10%の血清を含む培地で希釈します。
保存条件(標準溶液):-15~-25℃
-15~25℃でアリコートの溶液を保存することをお勧めします。
注:凍結と解凍の繰り返しを避けてください。
比活性/EC50> 2×106 U/mg < 0.5 ng/mL (hIL-2、NIBSC、一次国際規格、86/504)、少なくとも指定された規格と比較して同等の比活性(EC50)が保証されています(19、20)。ヒト、組み換えIL-2はin vitroでヒト、天然IL-2(15、1-4)と同等の生物活性を持っています。
望ましい希釈方法:濃縮したIL-2溶液(200 U/mLまたは10,000 U/mL)をPBSまたは1 mg/mLのBSAもしくはHSA(0.1%)あるいは1~10%の血清を含む培地で希釈します。
インターロイキン-2(IL-2、T細胞増殖因子TCGFとしても知られています)は、レクチンもしくは抗原活性T細胞によって産生されるリンホカインであり、免疫調節で重要な役割を果たします。この因子、あるいはリンホカインは、in vitroでの活性T細胞の長期の増殖を促進する能力によって初めて特定されました。この因子は、細胞毒T細胞、ナチュラルキラー(NK)細胞、およびリンホカイン活性キラー(LAK)細胞(1-11)の発生と増殖も促進します。組み換えヒトIL-2により、ヒトおよびマウスIL-2依存性T細胞とナチュラルキラー細胞株の培養、 分裂誘発因子活性Tリンパ球およびナチュラルキラー細胞の増殖、ヒトおよびマウス胸腺細胞、脾細胞、または末梢血リンパ球(PBL)由来T細胞の樹立、およびヒトおよびマウスリンホカイン活性キラー(LAK)細胞(1-11)の発生が可能となります。IL-2-依存性T細胞株の樹立には通常10~20 U/mLが必要です。IL-2依存性細胞株の凍結培地にIL-2を加えます。
Analysis Note
純度:SDS-PAGEによって測定した純度 > 95%
菌体内毒素:< 0.1 EU/µg(LAL試験)、< 10 EU/mL(LAL試験)
(1 EUは0.1 ngに相当します)
Other Notes
EC50 定義:CTLL-2 細胞を用いる細胞増殖(XTT 切断)の半値刺激を支持するのに必要な HiL-2 の量(1 単位 ≤0.5 ng である)。
単位変換:1 BM 単位 = 3.25 NBSB 単位(天然 IL-2)
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
組み換えIL-2、ヒトの一次構造は天然のヒトIL-2(1本のポリペプチド鎖、133個のアミノ酸)と同一ですが、組み換えIL-2はアミノ終端に余分なメチオニン(1本のポリペプチド鎖、134個のアミノ酸)を、グリコシル化されません。グリコシル化は生物活性に必須のものではありません。
鎖長 134 AA
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)