リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.2-4.0 ng/mL EC50
分子量
antigen predicted mol wt ~12.5 kDa
包装
pkg of 5 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL15(3600)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I8648-BULK:
I8648-5UG-PW:
I8648-5UG:
I8648-VAR:
I8648-10UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.