リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
solution
有効性
<0.5 ng/mL EC50
分子量
17,200 Da
包装
pkg of 10,000 U (5 μg, 1 ml)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
inhibition assay: suitable
不純物
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il2(16183)
関連するカテゴリー
詳細
内容:10,000 U/mlのPBS溶液と1 mg/mlのBSA溶液、細孔径0.2 μmの膜でろ過
インターロイキン-2(IL-2、T細胞成長因子、TCGFとも呼ばれる)は、レクチンまたは抗原活性化T細胞によって産生されるリンフォカインであり、重要な免疫調節の役割を果たします。この因子は、活性化T細胞の長期的なin vitro増殖を促進する能力によって最初に同定されました。また、細胞傷害性T細胞、ナチュラルキラー(NK)細胞、およびリンフォカイン活性化キラー(LAK)細胞の生成と増殖も促進します。IL-2は、インターフェロン-γやB細胞成長因子(BCGF-1)といったその他のリンフォカインも誘導します。
組換えインターロイキン-2、マウス(mIL-2)は大腸菌で産生し、標準的なクロマトグラフ法で精製します。
特異性
マウスIL-2はマウス細胞では有効ですが、ヒト細胞では有効ではありません。
アプリケーション
組換えマウスIL-2は大腸菌で産生され、以下を示します。
- マウスCTLL細胞(マウスT細胞株)の増殖を支持しますが、ヒトT細胞の増殖は支持しません。
- 組換えヒトIL-2のマウス応答細胞への結合を強力に阻害します。
- ヒト応答細胞への結合を弱く阻害します。
- 同一の生物学的および免疫学的活性をヒトIL-2と共有します。
- マウスモデルでのIL-2の薬理学的および生理学的活性の広範な研究に便利なツールです。
- マウスT細胞の刺激に使用
品質
エンドトキシンレベル:<0.1 EU/μg(LAL試験)、<10 EU/ml(LAL試験)
シーケンス
天然マウスIL-2と同一であっても、グリコシル化されていない1つのポリペプチド鎖(149アミノ酸)。グリコシル化は生物活性に必須ではありません。
鎖長149 AA
単位の定義
EC50定義:CTLL-2細胞を用いる細胞増殖(XTT切断)の半値刺激を支持するのに必要なmIL-2の量(1ユニットは≤ 0.5 ngに等しい)
調製ノート
標準溶液:濃縮IL-2溶液(10,000 U/ml)を、1 mg/ml BSA[もしくはHSA(ヒト血清アルブニン)]または1~10%血清(v/v)を含むPBSまたは培養液で希釈します。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
注:凍結と融解の繰り返しは避けてください。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
注:凍結と融解の繰り返しは避けてください。
その他情報
比活性/EC 50:>2 x 106 U/mg、<0.5 ng/ml(hIL-2、NIBSC、一次国際規格、86/504)、指示された標準値と比較して少なくとも同じ比活性(EC50)が保証されています。
注:本製品の生物活性はin vitroの用途によって異なる場合があります。特定の用途に最も適した濃度範囲を決定します。
EC 50定義/ユニット定義:CTLL-2細胞を用いる細胞増殖(XTT切断)の半値刺激を支持するのに必要なmIL-2の量(1ユニット=0.5 ng)
注:本製品の生物活性はin vitroの用途によって異なる場合があります。特定の用途に最も適した濃度範囲を決定します。
EC 50定義/ユニット定義:CTLL-2細胞を用いる細胞増殖(XTT切断)の半値刺激を支持するのに必要なmIL-2の量(1ユニット=0.5 ng)
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 506, 83-96 (2008-12-27)
In comparison to human T cells, efficient retroviral gene transfer and subsequent expansion of murine primary T cells is more difficult to achieve. Herein, we describe an optimized gene transfer protocol utilizing an ecotropic viral vector to transduce primary murine
iScience, 26(1), 105860-105860 (2023-01-13)
The RNA-binding protein Pcbp2 is widely expressed in the innate and adaptive immune systems and is essential for mouse development. To determine whether Pcbp2 is required for CD4+ T cell development and function, we derived mice with conditional Pcbp2 deletion in
Frontiers in immunology, 11, 592329-592329 (2020-11-17)
Among the areas of most impactful recent progress in immunology is the discovery of inhibitory receptors and the subsequent translation of this knowledge to the clinic. Although the original and canonical member of this family is FcγRIIB, more recent studies
STAR protocols, 2(1), 100368-100368 (2021-03-23)
Adoptive transfer therapy has great potential to treat diseases such as cancer as well as autoimmune and infectious diseases. Identification of chain-centric T cell receptors (TCRs) with the dominant-active antigen-specific α-chains (TCRα) can significantly improve the efficacy of adoptive cell therapy
Cellular signalling, 27(6), 1246-1252 (2015-03-13)
Small ubiquitin-like modifier (SUMO) 2 is a small protein that controls the activity and stability of other proteins by SUMOylation. In this study, T cell-specific SUMO2 overexpressing transgenic mice were generated to study the effect of SUMO2 on T lymphocytes.