Merck
RNAINH-RO
Roche
プロテクターRNアーゼ阻害薬
別名:
RNアーゼ阻害薬, プロテクター
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2000 UNITS
¥40,300
10000 UNITS
¥191,000
¥40,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
2000 UNITS
¥40,300
10000 UNITS
¥191,000
About This Item
UNSPSCコード:
41181611
NACRES:
NA.21
¥40,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
品質水準
分子量
~50 kDa
包装
pkg of 10,000 U (03335402001 [5 x 2,000 U])
pkg of 2,000 U (03335399001)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
25-55 °C optimum reaction temp.
pH範囲
5.0-9.0
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
内容物
プロテクターRNアーゼ阻害薬(40 U/µL)の下記保存緩衝液溶液:20 mM HEPES-KOH、50 mM KCl、8 mM ジチオトレイトール、50%グリセロール(v/v)、pH 約7.6(+4℃)。
プロテクターRNアーゼ阻害薬は、下記を含む広範囲のRNアーゼを不活性化します:
  • RNアーゼA
  • RNアーゼB
  • RNアーゼT2
したがって、プロテクターRNアーゼ阻害薬は、RNアーゼが問題を生じ得るあらゆるアプリケーションで、RNアーゼによるRNAの分解を防ぐことに役立ちます。例として、下記の用途があります:
  • cDNA合成反応、RT-PCR(従来のサーマルサイクラーおよびqPCRシステム)またはin vitro転写/翻訳反応でのmRNAの保護
  • in vitroウイルス複製中のウイルスRNAの保護
  • RNAの単離および精製中のRNアーゼの阻害
  • RNアーゼプロテクションアッセイでの使用
  • RNアーゼ不含の抗体を作成する支援
注:プロテクターRNアーゼ阻害薬は、通常RNAの調製や分析に使用される酵素を妨げません。
特異性
プロテクター RNase 阻害剤(20 U/ 20μ l 反応)は、RNase A を最大 1 ng、RNase B を最大 160 pg、RNase T2 を最大 0.03 U/μl 反応量まで阻害します。
RNase H はプロテクター RNase 阻害剤によって阻害されません。
熱不活化: > 65°C
アプリケーション
プロテクターRNアーゼ阻害薬は、下記の用途で使用することができます:
  • cDNA合成反応、LightCycler®装置などを用いたRT-PCR(従来のサーマルサイクラーおよびqPCRシステム)、in vitro転写/翻訳システム、RNアーゼプロテクションアッセイおよびin vitro RNA合成でのmRNAの保護[1][2]
  • In vitroウイルス複製中のウイルスRNAの保護
  • RNAの単離および精製中のRNアーゼの阻害[3][4]
  • RNアーゼ不含の抗体を作成する支援
  • In situハイブリダイゼーション用のRNAプローブの合成[5][6]
これはRNアーゼが問題となり得るあらゆるアプリケーションで有用です。
特徴および利点
  • 熱安定性RNアーゼ阻害薬の信頼性:プロテクターRNアーゼ阻害薬は、トランスクリプターリバーストランスクリプターゼのような熱安定性の可逆性トランスクリプターゼを用いた場合でも安定です。
  • 広範囲の反応条件から得られる有益性:プロテクターRNアーゼ阻害薬はpH 5.0~9.0、温度+25~+55℃で活性を示します(+60℃でも部分的活性はあります)。
  • 様々なRNA分析用途における妨害の排除:標準濃度の16倍の濃度で添加した場合でも性能を維持します。
  • 高純度調製の要求:各ロットは、現在の品質管理手順に従い、定量的RT-PCRなどの手法を用いて機能検査し、エンドヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、ニッキング活性のいずれもないことが確認されています。
品質
プロテクターRNアーゼ阻害薬の各ロットは、チタンワンチューブRT-PCRキットおよびライトサイクラーDPDキットを用いて機能検査をしています。プロテクターRNアーゼ阻害薬は後述のように汚染の活性度の検査をしています。
検査用緩衝液:50 mM トリス-HCl、10 mM MgCl2、0.1 mM EDTA、7 mM β-メルカプトエタノール;pH 7.5(+37℃)。
エンドヌクレアーゼの欠如:λDNAのEcoRl/HindIII*-フラグメント1 µgを、50 µLの検査用緩衝液中+37℃で1時間プロテクターRNアーゼ阻害薬と共に培養しました。バアンドパターに変化を生じない阻害薬の量は「エンド(Endo)」を付して記載します。
ニッキング活性の欠如:1 µgのスーパーコイルpBR322 DNAを、50 µLの試験緩衝液中+37℃で1時間プロテクターRNアーゼ阻害薬と共に培養しました。スーパーコイルDNAの緩和を生じない阻害薬の量は「ニック(Nick.Act)」を付して記載します。
リボヌクレアーゼの欠如(1):5 µgのMS2 RNAを、最終容量50 µLで37℃で1時間プロテクターRNアーゼ阻害薬と共に培養しました。MS2 RNAの分解を生じない阻害薬の量は「RNアーゼ1(RNase1)」を付して記載します。
リボヌクレアーゼの欠如(2):5 µgのMS2 RNAを、最終容量50 µLで、最初に+37℃で1時間、次に+65℃で10分間、プロテクターRNアーゼ阻害薬と共に培養しました。The MS2 RNAの分解を生じない阻害薬の量は「RNアーゼ2(RNase2)」を付して述べます。
単位の定義
1単位のプロテクターRNアーゼ阻害薬は5 ngのRNアーゼAの活性の50%を阻害するのに必要なタンパク質の量として定義されます。
ユニットアッセイ:活性は、ブラックバーンにしたがって環状シチジン-2′,3′-モノリン酸の加水分解を阻害する能力として測定しました。アッセイ条件下、200 UのプロテクターRNアーゼ阻害薬は1 µgのRNアーゼAの活性の50%を阻害します。
容量活性:40 U/µL
調製ノート
実用濃度:
  • One-step RT-PCRでは5~10 U
  • ツーステップRT-PCRでは25~50 U
  • in vitro転写の場合は20 U
RNアーゼの汚染物質が原因で特定のサンプルで増幅が困難になることが疑われる場合は、RT-PCRにおけるプロテクターRNアーゼ阻害薬の濃度を高くすることができます。この阻害薬は反応を妨害しません。(検査システムでは、16倍の高濃度でも阻害薬はRT-PCRを妨害しませんでした。)
その他情報
製品規格:
データ源:ラット肺;製品はE. coliで産生された組み換え体です
等電点:pH 4.5
プロテクターRNアーゼ阻害薬が活性である温度:25℃~+55℃;+60℃でも部分的活性は測定できます
失活:厳しい変性条件(+65℃を超える温度)で、この阻害薬は失活します
生物汚染度:< 50 cfu/mL
DNA含量:< 100 pg/mg
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
購入の際の注意:ライセンスの免責事項
本製品は、F.ホフマン・ラ・ロシュ社(「ロシュ」)が所有する特許の対象であるポリメラーゼ連鎖反応(PCR)で使用するため最適化されています。これらの特許に基づくPCRプロセスを使用するためのライセンスは、本製品を購入することによって購入者に明示的にも黙示的にも伝えられることはありません。特定の研究および開発活動にPCRプロセスを使用するためのライセンスは、認可されたサーマルサイクラーと組み合わせて使用される場合あるいはアプライド・バイオシステムズから入手可能である場合に、特定のロシュ、アプライド・バイオシステムズまたはその他の認可された供給会社の試薬の購入に伴います。診断目的にはロシュのライセンスが必要です。ライセンス購入について追加情報が必要な場合は以下へお問い合わせください。ライセンス管理者、アプライド・バイオシステムズ、850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
LightCycler is a registered trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monica Frinchi et al.
Acta histochemica, 115(3), 252-256 (2012-08-18)
Although connexin36 (Cx36) has been studied in several tissues, it is notable that no data are available on Cx36 expression in the carotid body and the intestine. The present study was undertaken to evaluate using immunohistochemistry, PCR and Western blotting
Beáta Szabó et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-11-08)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are emerging as important regulators of cellular processes and are extensively involved in the development of different cancers; including leukemias. As one of the accepted methods of lncRNA function is affecting chromatin structure; lncRNA binding has
Jurgen Schnermann et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(9), F1352-F1364 (2013-09-21)
Deletions of claudin-2 (Cldn2) and aquaporin1 (AQP1) reduce proximal fluid reabsorption (PFR) by about 30% and 50%, respectively. Experiments were done to replicate these observations and to determine in AQP1/claudin-2 double knockout mice (DKO) if the effects of deletions of
Stefanie Dukowic-Schulze et al.
Frontiers in plant science, 5, 57-57 (2014-03-13)
High-throughput sequencing has become the large-scale approach of choice to study global gene expression and the distribution of specific chromatin marks and features. However, the limited availability of large amounts of purified cells made it very challenging to apply sequencing-based
Adam D Langenbacher et al.
EvoDevo, 7, 9-9 (2016-04-14)
Germ cells are specified during early development and are responsible for generating gametes in the adult. After germ cells are specified, they typically migrate to a particular niche in the organism where they reside for the remainder of its lifetime.
プロトコル
Protector RNase Inhibitor stabilizes RNA at -80°C without permeating intact cells, unsuitable for cell pellet addition.
プロテクターRNase阻害剤は、細胞ペレット添加に不適切な無傷細胞には浸透せずに、-80°CにおいてRNAを安定化させます。
関連コンテンツ
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。