Merck
NUC101
Sigma-Aldrich
核単離キット: Nuclei EZ Prep
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
別名:
Rapid mammalian nuclei isolation kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
使用法
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
品質水準
シェルフライフ
1 yr at 2‑8 °C
包装
pkg of 1 kit
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
nuclease and protease, free
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Nuclei EZ Prep Kitは、哺乳動物細胞から核を迅速に分離するために開発されました。 このキットを使用することで、一般に使用される種類の細胞から核が高い収量で得られます。
アプリケーション
核成分の供給源として適しており、in vitroアポトーシスアッセイおよび機能的研究に使用さする核が生成されます。
生物化学的/生理学的作用
接着細胞 (HEK293, COS7など) 、非接着細胞 (ジャ-カット, HFN7.1など) 、末梢血単核球 (PBMC) などの一般的な哺乳動物細胞から核を高収量で分離できるプロトコ-ルです。この調製法は、クロマチン・ゲノムDNA・ヒストン・核RNA/RNPなどの核構成成分の調製や、in vitroアポト-シスアッセイ用の核調製に適しており、また細胞の転写状態に関する実験などの機能的研究にも利用できます。細胞生物学分野に幅広く有用です。
その他情報
すべての手順を氷上または2~8℃で行う必要があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christina N Vallianatos et al.
Communications biology, 3(1), 278-278 (2020-06-03)
Histone H3 lysine 4 methylation (H3K4me) is extensively regulated by numerous writer and eraser enzymes in mammals. Nine H3K4me enzymes are associated with neurodevelopmental disorders to date, indicating their important roles in the brain. However, interplay among H3K4me enzymes during
Analysis of nuclear RNA, Chapter 14.
Robert E. Farrell, Jr., ed.
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 235-263 (1993)
Buqing Ye et al.
Nature communications, 8(1), 1518-1518 (2017-11-16)
Lymphoid lineage commitment is an important process in haematopoiesis, which forms the immune system to protect the host from pathogen invasion. However, how multipotent progenitors (MPP) switch into common lymphoid progenitors (CLP) or common myeloid progenitors (CMP) during this process
Naomi Habib et al.
Nature methods, 14(10), 955-958 (2017-08-29)
Single-nucleus RNA sequencing (sNuc-seq) profiles RNA from tissues that are preserved or cannot be dissociated, but it does not provide high throughput. Here, we develop DroNc-seq: massively parallel sNuc-seq with droplet technology. We profile 39,111 nuclei from mouse and human
Bas Castelijns et al.
Nature communications, 11(1), 301-301 (2020-01-18)
Speciation is associated with substantial rewiring of the regulatory circuitry underlying the expression of genes. Determining which changes are relevant and underlie the emergence of the human brain or its unique susceptibility to neural disease has been challenging. Here we
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.