Merck
12158167001
Roche
抗HAビオチン、High Affinity(3F10)
from rat IgG1
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥106,000
¥106,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
¥106,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
rat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F10, monoclonal
フォーム
lyophilized (stabilized)
包装
pkg of 50 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
エピトープ配列
YPYDVPDYA
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
抗HAビオチン、High Affinity(3F10)は、ビオチンに結合したHAタグ組換えタンパク質(Fabフラグメント)高感度検出用のモノクローナル抗体です。抗HAビオチン、High Affinity抗体(クローン3F10)は、クローン12CA5と同じエピトープを認識します。親和性が高く、使用濃度が低いモノクローナル抗体であるため、HAエピトープに対する他の抗体よりも、交差反応性が低くなっています。抗HAビオチン、High Affinity(3F10)は、このクローンのビオチン複合体です。HAタグタンパク質が特異的、かつ非常に高感度に検出できるようになるため、ウエスタンブロットやELISAといった用途、さらには汎用のビオチン-ストレプトアビジン・プラットフォームを用いたアッセイに、特に有用です。
特異性
抗HAビオチン、High Affinity(3F10)は、ヒトインフルエンザ血球凝集素(HA)タンパク質に由来する9アミノ酸配列YPYDVPDYAを認識します。このエピトープは、その位置(N末端、C末端または内部)にかかわらず融合タンパク質においても認識されています。
免疫原
ヒトインフルエンザウイルス血球凝集素タンパク質由来のアミノ酸98〜106
アプリケーション
抗HAビオチン、High Affinity(3F10)は、以下の方法を用いるHAタグ組換えタンパク質の検出に使用されます。
  • ドットブロット
  • ELISA(酵素結合抗体免疫吸着アッセイ)
  • ウエスタンブロット
抗HA High Affinityはラットモノクローナルであるため、二重標識のためにマウスモノクローナルと組み合わせて使用することが可能です。
免疫細胞化学、免疫蛍光法、およびαスクリーンフォーマットベースのアッセイ法にも使用されています。[1][2][3]
品質
機能試験:抗HAビオチン、High Affinityは、HAタグ融合タンパク質のウエスタンブロット分析によって試験済みです。
調製ノート
使用濃度:複合体の使用濃度は用途と基質に依存します。
次の濃度を目安にしてください。
  • ドットブロット:100 ng/ml
  • ELISA:100 ng/ml
  • ウエスタンブロット:100 ng/ml
試料物質
試料調製:
各種標準法のいずれかを用いて目的のHAタグタンパク質を含むタンパク質抽出物を調製してください。以下の溶解緩衝液で好成績が得られているのでガイドラインとしてお使いください。
  • 細菌抽出物:20 mMトリス、pH 8.0、100 mM NaCl、cOmpleteプロテアーゼインヒビターカクテル錠、その後凍結融解を行います。
  • 哺乳動物抽出物:50 mMトリス、pH 7.5、150 mM NaCl、0.1%ノニデットP40、cOmpleteプロテアーゼインヒビターカクテル錠。
  • 個々の用途では他の細胞溶解緩衝液の方が適している場合があります。一般に、アフィニティー・マトリックスの最適な性能を得るには:
  • タンパク質分解性活性を下げるためにプロテアーゼインヒビターを使用してください。ほとんどの用途には、cOmpleteプロテアーゼインヒビターカクテル錠を使用してください。
  • 適切な細胞溶解物を得るのに必要な最低限の濃度レベルに界面活性剤を制限してください。
再構成
1 mlの再蒸留水を加えて最終濃度50 μg/mlに調製します。
使用前に10分間再水和させてください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah Tulin et al.
BMC developmental biology, 10, 83-83 (2010-08-07)
As important regulators of developmental and adult processes in metazoans, Fibroblast Growth Factor (FGF) proteins are potent signaling molecules whose activities must be tightly regulated. FGFs are known to play diverse roles in many processes, including mesoderm induction, branching morphogenesis
Yetki Aslan et al.
Development (Cambridge, England), 144(15), 2852-2858 (2017-07-12)
The revolution in CRISPR-mediated genome editing has enabled the mutation and insertion of virtually any DNA sequence, particularly in cell culture where selection can be used to recover relatively rare homologous recombination events. The efficient use of this technology in
Hongying Yang et al.
PloS one, 7(9), e46364-e46364 (2012-10-03)
Chronic inflammation is a major contributing factor in the pathogenesis of many age-associated diseases. One central protein that regulates inflammation is NF-κB, the activity of which is modulated by post-translational modifications as well as by association with co-activator and co-repressor
Hongbing Liu et al.
Journal of the American Heart Association, 3(3), e000796-e000796 (2014-05-23)
Inactivation of Shox2, a member of the short-stature homeobox gene family, leads to defective development of multiple organs and embryonic lethality as a result of cardiovascular defects, including bradycardia and severe hypoplastic sinoatrial node (SAN) and sinus valves, in mice.
Yan Hu et al.
Nature communications, 8, 13834-13834 (2017-02-09)
Armadillo repeat containing 5 (ARMC5) is a cytosolic protein with no enzymatic activities. Little is known about its function and mechanisms of action, except that gene mutations are associated with risks of primary macronodular adrenal gland hyperplasia. Here we map