Merck
11815016001
Roche
抗HA親和性マトリックス
from rat IgG1
別名:
親和性マトリックス、抗ha
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥181,000
¥181,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥181,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
¥181,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
rat
品質水準
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F10, monoclonal
フォーム
slurry
包装
pkg of 1 mL (settled resin volume)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
エピトープ配列
YPYDVPDYA
キャパシティ
2-8 nmol/mL binding capacity
保管温度
2-8°C
詳細
抗HA高親和性抗体(クローン3F10)は、ヒトインフルエンザ血球凝集素(HA)タンパク質から誘導されたアミノ酸9個の配列(YPYDVPDYA)を認識します。このエピトープは、その位置(N末端、C末端、または内部)にかかわらず、哺乳動物、細菌および酵母の発現ベクターから誘導された融合タンパク質中でも認識されます。
特異性
抗HA 高親和性抗体(クローン3F10)は、ヒトインフルエンザ血球凝集素(HA)タンパク質から誘導されたアミノ酸9個の配列(YPYDVPDYA)を認識します。このエピトープは、その位置(N末端、C末端、または内部)にかかわらず、哺乳動物、細菌および酵母の発現ベクターから誘導された融合タンパク質中でも認識されます。
免疫原
ヒトインフルエンザウイルス血球凝集素タンパク質から得たアミノ酸98~106個。
アプリケーション
免疫沈降または精製の後、タグ付き関心タンパク質を次の方法で分析できます:
  • 抗HA抗体を用いたウェスタンブロッティング
  • 銀染色(または同等のタンパク質染色)。
  • 共免疫沈降。[1]
抗HA親和性マトリックスは、以下の用途で使用されます。
  • 哺乳動物、細菌および酵母の細胞抽出物から得たHAタグ付きタンパク質の免疫沈降[2][3]
  • タンパク質粗抽出物からのHAタグ付きタンパク質の親和性カラム精製
特徴および利点
  • 抗HA高親和性の特異性の強化および交差反応性の低下が達成されました。
  • 選択したHAタグ付きタンパク質の溶出には、非変性条件を使用します。
  • 発現が稀なHAタグ付きタンパク質についても精製を行えます。
  • YPYDVPDYAに対する高い特異性。
  • HAエピトープおよびN末端、C末端または内部融合タンパク質の精製に適しています。
  • 哺乳動物、細菌、酵母の発現系から得た粗細胞抽出物に適用できます。
品質
抗HA親和性マトリックスの各ロットを、哺乳動物粗抽出物から得た安定に形質移入した細胞中のHAタグ付きタンパク質を精製する能力について検査します。免疫沈降を、抗HA高親和性抗体を用いたウェスタンブロットで分析します。
物理的形状
0.09%のアジ化ナトリウム(w/v)を含むPBSに溶解した抗HA親和性マトリックスの固定化樹脂1 mL。2 mLの懸濁液は1 mLのベッド容量に相当します。上下のキャップ付きプラスチックカラム1個を含めます。
アナリシスノート
発現したHAタグ付きアルカリホスファターゼを含む全細胞細菌抽出物を用いて、親和性ーマトリックス1 mL当たり9 nmolの精製タンパク質という収量が得られました。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdirahman Abdi et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 67(19), 3355-3369 (2010-06-29)
Over the last decade, several protein kinases inhibitors have reached the market for cancer chemotherapy. The kinomes of pathogens represent potentially attractive targets in infectious diseases. The functions of the majority of protein kinases of Plasmodium falciparum, the parasitic protist
Geetha Hewawasam et al.
Molecular cell, 40(3), 444-454 (2010-11-13)
Cse4 is a variant of histone H3 that is incorporated into a single nucleosome at each centromere in budding yeast. We have discovered an E3 ubiquitin ligase, called Psh1, which controls the cellular level of Cse4 via ubiquitylation and proteolysis.
Wim Schepers et al.
The Journal of biological chemistry, 287(53), 44130-44142 (2012-11-17)
The readdition of an essential nutrient to starved, fermenting cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae triggers rapid activation of the protein kinase A (PKA) pathway. Trehalase is activated 5-10-fold within minutes and has been used as a convenient reporter for
Stephen C Kales et al.
PloS one, 9(1), e87116-e87116 (2014-01-28)
The Cbl proteins (Cbl, Cbl-b, and Cbl-c) are a highly conserved family of RING finger ubiquitin ligases (E3s) that function as negative regulators of tyrosine kinases in a wide variety of signal transduction pathways. In this study, we identify a
Lili Gu et al.
Retrovirology, 8, 17-17 (2011-03-16)
The HIV-1 regulatory protein Rev, which is essential for viral replication, mediates the nuclear export of unspliced viral transcripts. Rev nuclear function requires active nucleocytoplasmic shuttling, and Rev nuclear import is mediated by the recognition of its Nuclear Localisation Signal
プロトコル
Anti-HA Affinity Matrix Protocol & Troubleshooting
この抗HAアフィニティーマトリックスプロトコル&トラブルシューティングガイドでは、哺乳類、細菌および酵母細胞抽出物から得られたHAタグ付きタンパク質の免疫沈降に関する情報を提供しています。