Merck
H6533
Sigma-Aldrich
抗HA−ペルオキシダーゼ抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗HA, 抗HA抗体, 抗インフルエンザ赤血球凝集素抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥140,000
¥140,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥140,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
¥140,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HA-7, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
包装
vial of 0.5 mL
濃度
5-11 mg/mL
テクニック
western blot: 1:4,000 using using HA tagged fusion protein expressed in bacteria, and ECL immunoblotting detection reagent
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNAウイルスであるインフルエンザAウイルスは、ヘマグルチニン(HA)、ノイラミニダーゼ(NA)という2つの表面糖たんぱく質をコードします。[1]HAストークドメインベースのエピトープ領域抗体は、多様なインフルエンザウイルス株の中和に有効です。[2]
マウスモノクローナル抗HAペルオキシダーゼ抗体は、HAタグタンパク質の天然型および変性還元型を認識します。また、E. coli(大腸菌)や哺乳類細胞で発現しているNまたはC末端のHAタグ融合タンパク質とも反応します。
特異性
この抗体は、未変性のみならず変性還元型HA標識タンパク質を認識し、E. coliあるいは哺乳類の細胞で発現されるN-もしくはC-末端HA標識融合タンパク質と反応します。
免疫原
HA標識として知られ、KLHに接合されたヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素(HA)のフラグメント断片に対応する合成ペプチド
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗HAペルオキシダーゼ抗体は、以下に使用されています。
  • HeLa細胞にトランスフェクトされた溶質担体ファミリー38 SLC38A9のヒトメンバー9の免疫沈降および免疫染色[3]
  • トランスフェクトされたA375細胞での免疫ブロットの検出[4]
  • ヌクレオソームアセンブリーたんぱく質NAP1L1の免疫ブロッティングに適しています。[5]
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと0.05%MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中で凍結乾燥させます。
調製ノート
0.5 mLの蒸留水で再構成します。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H6533-1VL-PW:
H6533-VAR:
H6533-1VL:4548174009208
H6533-50UG:
H6533-50UG-PW:
H6533-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joanna F McGouran et al.
Chemistry & biology, 20(12), 1447-1455 (2013-12-03)
Posttranslational modification with ubiquitin (Ub) controls many cellular processes, and aberrant ubiquitination can contribute to cancer, immunopathology, and neurodegeneration. The versatility arises from the ability of Ub to form polymer chains with eight distinct linkages via lysine side chains and
Paulina Bartuzi et al.
Nature communications, 7, 10961-10961 (2016-03-12)
The low-density lipoprotein receptor (LDLR) plays a pivotal role in clearing atherogenic circulating low-density lipoprotein (LDL) cholesterol. Here we show that the COMMD/CCDC22/CCDC93 (CCC) and the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homologue (WASH) complexes are both crucial for endosomal sorting
Ernest C So et al.
The Journal of biological chemistry, 291(11), 5832-5843 (2016-01-13)
Legionella pneumophila, the causative agent of Legionnaire's disease, uses its type IV secretion system to translocate over 300 effector proteins into host cells. These effectors subvert host cell signaling pathways to ensure bacterial proliferation. Despite their importance for pathogenesis, the
miR-216b enhances the efficacy of vemurafenib by targeting Beclin-1, UVRAG and ATG5 in melanoma
Luo M, et al.
Cellular Signalling, 42, 30-43 (2018)
Hepatitis C virus NS5A targets nucleosome assembly protein NAP1L1 to control the innate cellular response
Cevik RE, et al.
Journal of virology, 91(18), e00880-e00817 (2017)
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 回答
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.