現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
antibody product type
primary antibodies
Quality Segment
clone
monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
General description
抗赤血球凝集素(HA)免疫沈降キットは、免疫沈降物中のHAタグタンパク質を最大限に回収するように設計されています。このプロセスは、抗原抗体結合ビーズの洗浄を、ばらつきを最小限にして簡単に行えるように、マイクロ遠心チューブの代わりにミニスピンカラムで実施します。
Application
抗赤血球凝集素(HA)免疫沈降キットは、免疫沈降法に使用されています。また、ヒト胎児腎細胞株を用いたin vitroアセチル化試験でも使用されています。
Features and Benefits
- 抗赤血球凝集素(HA)結合ビーズは、HAタグ融合タンパク質への高い特異的結合を可能にします
- 抗HA抗体をビーズに結合させることにより、他の予備段階や校正段階を排除します
- ミニスピンカラムにより、洗浄中の抗HA結合ビーズの損失を最小限に抑えることができます
- CelLyticTM M細胞溶解試薬は、高収率で迅速かつ効率的な哺乳動物細胞溶解を実現します
- すぐに使用できる細胞溶解試薬および10倍濃縮免疫沈降バッファー
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| clone monoclonal | clone - | clone - | clone - |
| analyte chemical class(es) proteins (hemagglutinin) | analyte chemical class(es) proteins (FLAG® Affinity Gels) | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| antibody product type primary antibodies | antibody product type - | antibody product type - | antibody product type - |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
IP0010-BULK: + IP0010-VAR: + IP0010-1KT:
jan