スキップする
ROAHA
Roche
抗-HA(12CA5)
from mouse IgG2bκ
別名:
抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 μg
出荷予測2026年9月07日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥87,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12CA5, monoclonal
Application:
Citations:
13
¥87,000
出荷予測2026年9月07日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12CA5, monoclonal
assay
>90% (HPLC and SDS-PAGE)
form
frozen liquid (11666606001), lyophilized (11583816001)
packaging
pkg of 200 μg (11583816001), pkg of 5 mg (11666606001 [1 ml])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 mg/ml (11666606001)
isotype
IgG2bκ
epitope sequence
YPYDVPDYA
storage temp.
−20°C
General description
血球凝集素 HA はインフルエンザウイルス表面に存在する主要抗原です。HA はホモ三量体であり、各モノマーは 1 本鎖ポリペプチドです。このモノマーが宿主プロテアーゼにより、HA1 と HA2 の二つのサブユニットに開裂されます。HA 遺伝子はインフルエンザ B ウイルスゲノムのセグメント 4 にマッピングされています。
Immunogen
ヒトインフルエンザウイルス血球凝集素タンパク質のアミノ酸 98~106 。
Application
抗-HA(12CA5)は下記の方法による天然インフルエンザ血球凝集素タンパク質および組換え HA-タグ化タンパク質の検出に使用します。
  • ドットブロット
  • 免疫化学
  • 免疫沈降
  • ウェスタンブロッティング
注意感度が重要でない実験には、抗-HA(12CA5)を使用します。10倍希釈濃度でのウェスタンブロッティングにおける高感度検出用には抗-HA High Affinity(3F10)を使用します。
Biochem/physiol Actions
膜融合および受容体結合が血球凝集素(HA)の主要機能であり、ウイルスの侵入および感染に関与しています。HA はインフルエンザウイルス糖タンパク質であり、ウイルスの侵入および感染において膜融合および受容体結合機能を制御します。ウイルスは、エンドサイトーシスおよびそれに続く HA 抗原を介した膜融合により宿主細胞内に侵入します。HA はウイルス病原性およびウイルス感染に対する宿主反応に極めて重要な役割を果たします。
抗-HA(12CA5)はヒトインフルエンザ血球凝集素(HA)タンパク質由来の 9 アミノ酸配列(YPYDVPDYA)を認識します。エピトープは融合タンパク質においてもその位置(N-末端、C-末端または内部)に関わらず認識されます。
Preparation Note
11 583 816 001: 0.5 mL の PBS を最終濃度が 0.4 mg/mL となるように添加します。
ワーキング濃度:コンジュゲートの使用濃度はアプリケーションおよび基質により異なります。
下記の濃度はガイドラインとして使用してください。
  • ドットブロット:0.1~1 μg/mL
  • 免疫蛍光法:1~10 μg/mL
  • ウェスタンブロット:0.1~1 μg/mL
Analysis Note
抗-HA の各ロットにおいて、リファレンス標準物質を使用した免疫活性および純度試験が行われています。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H3663H6908SAB4600054
抗-HA(12CA5) from mouse IgG2bκ
Roche
ROAHA
抗-HA(12CA5)
description
from mouse IgG2bκ
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
clone
12CA5, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
CF 488A conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
lyophilized (11583816001), frozen liquid (11666606001)
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)