Merck
BCK-HTS488-2
Sigma-Aldrich
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 488 for HTS
sufficient for 200 assays
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥58,300
¥58,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥58,300
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
¥58,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蛍光検出
λex 496 nm; λem 516 nm
輸送温度
wet ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Baseclick EdU HTS Kits provide a superior alternative to BrdU and [3H]thymidine assays for directly measuring DNA synthesis of adherent cells in 96 well plates. EdU (5-ethynyl-2′-deoxyuridine) is a nucleoside analog to thymidine and is incorporated into DNA during active DNA synthesis. In contrast to BrdU assays, the EdU HTS Assays are not antibody based and therefore do not require DNA denaturation for detection of the incorporated nucleoside. Instead, the EdU HTS Kits utilize click chemistry for detection in a variety of dye fluorescent readouts. Furthermore, the streamlined detection protocol reduces both the total number of steps and significantly decreases the total amount of time. The simple click chemistry detection procedure is complete within 30 minutes and is compatible with multiplexing for content and context-rich results.
アプリケーション
High Throughput Screening
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Zou et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(1), G10-G22 (2019-08-23)
Gastric cancer (GC) is one of the most common cancers in the world and remains a heavy burden of health worldwide. Adenylate cyclase 3 (ADCY3) is a widely expressed membrane-associated protein in human tissues and has been identified to be
Yongmao Yu et al.
Journal of immunological methods, 350(1-2), 29-35 (2009-08-04)
T lymphocyte proliferations can be measured by [(3)H]thymidine incorporation. However, many labs avoid this technique because of the need to use radioactive substrates. In addition, [(3)H]thymidine incorporation method does not permit simultaneous characterization of the proliferating cells. We developed the
Fatemah Chehrehasa et al.
Journal of neuroscience methods, 177(1), 122-130 (2008-11-11)
Labelling and identifying proliferating cells is central to understanding neurogenesis and neural lineages in vivo and in vitro. We present here a novel thymidine analogue, ethynyl deoxyuridine (EdU) for labelling dividing cells, detected with a fluorescent azide which forms a
関連コンテンツ
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.