Merck
MAK008
Sigma-Aldrich
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Hydroxyproline Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
dermatological diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ヒドロキシプロリン(4-ヒドロキシプロリン)は、翻訳後のプロリンのヒドロキシル化により生成する非タンパク質性アミノ酸です。ヒドロキシプロリンは、コラーゲンの主要な構成要素であり、らせん構造を安定化させる働きをします。ヒドロキシプロリンはかなりコラーゲンに限られるので、ヒドロキシルプロリンレベルの測定はコラーゲン含有量の指標として使用できます。コラーゲンの代謝回転を増加させる条件によっては、血清と尿のヒドロキシプロリンレベルが上昇する場合があります。尿と血清のヒドロキシプロリンレベルは、骨吸収のマーカーとして使用できます。
アプリケーション
Hydroxyproline Assay Kitは、ヒドロキシプロリンとコラーゲンの濃度を明らかにするために使用されています。
適合性
細胞と組織培養の上清、尿、血漿、血清、および他の生体サンプル中のヒドロキシプロリン検出に適しています。
原理
Hydroxyproline Assay Kitでは、ヒドロキシプロリン濃度は酸化されたヒドロキシプロリンと4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド(DMAB)との反応により測定されます。この反応は、存在するヒドロキシプロリンに比例した比色(560 nm)産物をもたらします。
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Urinary biochemical markers for bone resorption during the menstrual cycle.
Gorai I, et al.
Calcified Tissue International, 57(2), 100-104 (1995)
Chunming Jiang et al.
BioMed research international, 2015, 867140-867140 (2016-02-18)
Acute kidney injury (AKI) is associated with an increased risk of developing advanced chronic kidney disease (CKD). Yet, effective interventions to prevent this conversion are unavailable for clinical practice. In this study, we examined the beneficial effects of Tanshinone IIA
Lodish H, et al.
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2000)
Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition.
Wu G, et al.
Amino Acids, 40(4), 1053-1063 (2011)
M K North et al.
Meat science, 110, 145-152 (2015-08-01)
This study aimed to determine the optimum ageing period for vacuum-packed springbok (Antidorcas marsupialis) Longissimus thoracis et lumborum (LTL) and Biceps femoris (BF) muscle stored at 5.4 ± 1.0°C. Portions of muscle from seven male and six female springbok were