Merck
11684817910
Roche
In Situ細胞死検出キット、POD
sufficient for ≤50 tests
別名:
細胞死
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 TESTS
¥126,000
¥126,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 TESTS
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥126,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
使用法
sufficient for ≤50 tests
品質水準
メーカー/製品名
Roche
テクニック
immunohistochemistry: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
免疫組織細胞化学において、光学顕微鏡により、単一細胞レベルでアポトーシス細胞を検出および定量するためのキット。
アプリケーション
In Situ細胞死検出キットPODは、細胞や組織中の単一細胞レベルでのアポトーシスを検出および定量するための、正確性、即時性および簡易性を兼ね備えた非放射活性テクニックです。そのため、In Situ細胞死検出キットは、多くの異なるアッセイシステムに使用できます。
  • 例:基礎研究や日常的な病理学における、冷凍、パラフィン包埋およびホルマリン固定組織切片中の、個々のアポトーシス細胞の検出[1][2]
  • 癌研究や臨床腫瘍学における、薬剤誘導アポトーシスのための悪性細胞の感受性の測定[3]
  • 二重染色手法による不均一細胞集団中の細胞死を受ける細胞のタイピング
特徴および利点
高感度:アポトーシス細胞の標識化(細胞染色)の最大強度は、ニックトランスレーション法よりも高くなります。
迅速:フルオレセイン-dUTPの使用により、TUNEL反応の後、二次検出システムの添加前に、サンプルを直接分析できます。
簡便:フルオレセイン-dUTPを使用する直接標識により、アッセイ手順におけるTUNEL反応の効率が検証できます。
正確:分子レベル(DNA鎖切断)でアポトーシスを同定、およびアポトーシスの初期の段階で細胞を同定。
柔軟:基質は含まれていません。染色における選択の機会を提供します。
包装
1つのキットには3つのコンポーネントが含まれています。
原理
In Situ細胞死検出キットPODは、アポトーシスの初期段階で起こる一重および二重鎖DNAの切断を検出します。
アポトーシス細胞は固定化され、透過処理されます。次に細胞はTdTおよびフルオロセイン-dUTPを含むTUNEL反応混合物とともにインキュベートされます。このインキュベーション中に、TdTは、一重および二重鎖DNAの3′末端への、フルオレセイン-dUTPの付加を触媒します。洗浄後、DNAの損傷部位に取り込まれたラベルは、レポーター酵素であるペルオキシダーゼが結合した抗フルオレセイン抗体によって検出されます。未結合の酵素コンジュゲートを洗浄除去した後、免疫複合体中に保持されるPODは、基質との反応によって可視化されます。
調製ノート
保管条件(使用液):TUNEL反応混合物
TUNEL反応混合物は、使用直前に調製し、保存しないでください。TUNEL反応混合物は、使用するまで氷上に置いてください。
コンバーター-ペルオキシダーゼ
コンバーター-ペルオキシダーゼ溶液は、融解後、2~8°Cで保管してください(最大で6ヶ月安定)。
注意:冷凍しないでください。
サンプル材料:サイトスピンおよび細胞スメア調製物、スライド上の培養接着細胞、冷凍およびパラフィン包埋組織切片。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
  • Converter Peroxidase (anti-fluorescein antibody-peroxidase) ready-to-use
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sheng-chun Dang et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 15(6), 556-565 (2014-06-07)
It has been shown that macrophages play an important role in the development of severe acute pancreatitis (SAP), and eventually lead to multiple organ failure (MOF). Clodronate-liposome selectively depleted macrophages. This study was to investigate the role of renal macrophage
Neus Martínez-Abadías et al.
Disease models & mechanisms, 6(3), 768-779 (2013-03-23)
Apert syndrome is a congenital disorder characterized by severe skull malformations and caused by one of two missense mutations, S252W and P253R, on fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). The molecular bases underlying differential Apert syndrome phenotypes are still poorly
Cuneyt Tayman et al.
Pediatric surgery international, 27(11), 1179-1189 (2011-06-29)
To determine the preventative effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) in necrotizing enterocolitis (NEC) in an experimental rat model of NEC. Thirty newborn Sprague-Dawley rats were randomly divided into three groups; as NEC, NEC + CAPE and control. NEC
Jitka A I Virag et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 298(3), H1088-H1095 (2010-01-12)
Variations in circadian rhythms are evident in the incidence of cardiovascular disease, and the risk of cardiovascular events increases when rhythms are disrupted. The suprachiasmatic nucleus is the central circadian pacemaker that regulates the daily rhythm of peripheral organs. Diurnal
Sheng-Chun Dang et al.
World journal of gastroenterology, 21(9), 2651-2657 (2015-03-12)
To investigate the protective effect of clodronate-containing liposomes against severe acute pancreatitis (SAP)-triggered acute gastric mucosal injury (AGMI) in rats. Clodronate- and phosphate-buffered saline (PBS)-containing liposomes were prepared by reverse-phase evaporation. The SAP rat model was established by injecting sodium
資料
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.