Merck
11089161001
Roche
ストレプトアビジン-APコンジュゲート
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
別名:
ストレプトアビジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 UNITS
¥82,400
¥82,400
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 UNITS
¥82,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥82,400
出荷可能日2025年4月28日詳細
フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 1 mL (1,000U)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
詳細
ストレプトアビジンにアルカリホスファターゼ(AP)を共有結合してストレプトアビジン-APコンジュゲートとしています。
アルカリホスファターゼ
アルカリホスファターゼは酵素免疫アッセイの標識として多く使用されます。APは高感度基質X-リン酸/NBTを安定な水溶性物質に変換します。
アプリケーション
Streptavidin-APはビオチン化化合物の検出に使用されています。
  • ELISA[1]
  • 免疫組織細胞染色
  • ウエスタンブロッティング[2][3]
物理的形状
溶液、50 mM トリエタノールアミンバッファー(pH7.6)、3 M NaCl、1 mM MgCl2、0.1 mM ZnCl2、10 mg/mL ウシ血清アルブミン中で安定
調製ノート
標準溶液:50~1,000 mU/mL(ストック溶液の希釈可)。コンジュゲートストック溶液を100 mM Tris-HCl(pH7.5)、150 mM NaClに希釈してください。
作業濃度:コンジュゲートの作業濃度は用途や基質により異なります。以下の濃度を参考にしてください。
ELISA:50~200 mU/mL(1:5000~1:20,000希釈)
免疫組織/細胞化学:250~1,000 mU/mL(1:1000~1:4000希釈)
ウエスタンブロット:200~500 mU/mL(1:2000~1:5000希釈)
安定性:高濃度ストック溶液は、2~8℃で保存した場合、ラベルに印字された使用期限まで安定です。凍結しないでください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ablation of BMP signaling hampers the blastema formation in Poecilia latipinna by dysregulating the extracellular matrix remodeling and cell cycle turnover
Patel S, et al.
Zoology (Jena, Germany), 133, 17-26 (2019)
Manuela Sauter et al.
STAR protocols, 3(3), 101664-101664 (2022-09-14)
Different types of immune cells are involved in atherogenesis and may act atheroprotective or atheroprogressive. Here, we describe an in vitro approach to analyze CD11c+ cells and CD11c+-derived ApoE in atherosclerosis. The major steps include harvesting mouse bone marrow, plating
Johan L K Van Hove et al.
Molecular genetics and metabolism, 95(4), 201-205 (2008-11-01)
We investigated in a patient with holocarboxylase synthetase deficiency, the relation between the biochemical and genetic factors of the mutant protein with the pharmacokinetic factors of successful biotin treatment. A girl exhibited abnormal skin at birth, and developed in the
M Degerman Gunnarsson et al.
Dementia and geriatric cognitive disorders, 29(3), 204-212 (2010-03-25)
The positron emission tomography (PET) radiotracer Pittsburgh Compound-B (PIB) is an in vivo ligand for measuring beta-amyloid (Abeta) load. Associations between PET PIB and cerebrospinal fluid (CSF) Abeta1-42 and apolipoprotein E epsilon4 (APOE epsilon4) have been observed in several studies
Vladimir Roudko et al.
Cell, 183(6), 1634-1649 (2020-12-02)
Microsatellite instability-high (MSI-H) tumors are characterized by high tumor mutation burden and responsiveness to checkpoint blockade. We identified tumor-specific frameshifts encoding multiple epitopes that originated from indel mutations shared among patients with MSI-H endometrial, colorectal, and stomach cancers. Epitopes derived