主要文書
189732
Sigma-Aldrich
Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
This Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry.
別名:
Alkaline phosphatase-streptavidin, Streptavidin conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NA.47
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Streptavidin conjugated to a highly purified alkaline phosphatase from calf intestine by a modified glutaraldehyde method. Specific for biotin, biotinylated proteins, or biotinylated proteins.
アプリケーション
ELISA (1:1000-1:2500)
Immunoblotting (1:500-1:1250, colorimetric; 1:100-1:2500, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:100-1:300)
包装
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
In proprietary buffer.
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1