Merck
HPA002083
Sigma-Aldrich
抗HNF1B ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
HNF1B抗体 - 抗HNF1Bウサギ宿主抗体, Hnf1B抗体, 抗HNF-1β抗体, 抗LFB3, 抗MODY5, 抗TCF2, 抗TCF2抗体, 抗VHNF1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
¥84,360
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
KEVLVQALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDPWRAAKMIKGYMQQH
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNF1B(6928)
詳細
ホメオドメインであるHNF1B(肝細胞核因子1β)は、初期の脊椎動物発生および胚生存に関連する異型POU(Pit-1、Oct-1、Unc-86)転写因子です。本化合物は、膵臓、腎臓、肺、卵巣、精巣、および胃腸管全体で発現しています。
免疫原
肝細胞核内因子1βのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗HNF1B抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫細胞化学(1報)
生物化学的/生理学的作用
HNF1B(肝細胞核因子1β)の発現は、乳頭状腎細胞腫瘍(RCT)ならびにいくつかのconventional RCC、腎臓腫瘍細胞腫、発色団RCCおよび正常な腎臓においてアップレギュレートされています。一方、その発現はウィルムス腫瘍では抑制されています。本化合物は肝臓特異的発現に必要な核タンパク質です。本化合物は、アルブミン遺伝子の近位要素(PE)とともに肝臓で発現されるさまざまな遺伝子のプロモーターおよびエンハンサーに結合可能です。
特徴および利点
プレステージ抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。プレステージ抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。プレステージ抗原コントロールは、対応するあらゆるプレステージ抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
プレステージ抗体については、すべて以下の方法で試験を行います:
  • 44の正常ヒト組織および20の最も一般的な癌タイプの組織からなるIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質断片からなるタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84742
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA002083-25UL:
HPA002083-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rekin's Janky et al.
BMC cancer, 16, 632-632 (2016-08-16)
Pancreatic cancer is poorly characterized at genetic and non-genetic levels. The current study evaluates in a large cohort of patients the prognostic relevance of molecular subtypes and key transcription factors in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). We performed gene expression analysis
Alicia A Goyeneche et al.
Cancer cell international, 15, 88-88 (2015-09-26)
We studied a primary culture developed from a biopsy of a clear cell carcinoma of the ovary (O-CCC) by (a) assessing its capacity to retain in vitro pathological features of the tumor of origin; (b) characterizing the main cells released
Michaela Bártů et al.
Scientific reports, 10(1), 17151-17151 (2020-10-15)
Hepatocyte nuclear factor 1 beta (HNF1B) is a transcription factor which plays a crucial role in nephronogenesis, and its germline mutations have been associated with kidney developmental disorders. However, the effects of HNF1B somatic exonic mutations and its role in
Anne-Laure Rougemont et al.
Human pathology, 81, 26-36 (2018-05-14)
Identification of the yolk sac tumor (YST) component in germ cell tumors (GCT) may prove challenging, and highly sensitive and specific immunohistochemical markers are still lacking. Preliminary data from the literature suggest that HNF1β may represent a sensitive marker of
Martin Köbel et al.
The American journal of surgical pathology, 40(2), 166-180 (2015-10-23)
Mixed endometrial carcinoma refers to a tumor that comprises 2 or more distinct histotypes. We studied 18 mixed-type endometrial carcinomas-11 mixed serous and low-grade endometrioid carcinomas (SC/EC), 5 mixed clear cell and low-grade ECs (CCC/EC), and 2 mixed CCC and