Merck
10663573001
Roche
BM-Condimed
suitable for cell culture, solution, pkg of 100 mL
別名:
増殖因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
solution
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: miscible
詳細
BM-Condimedは、Con Aで刺激したヒト末梢血単核球の上清より調製されます。成長因子及びリンホカインの混合物です。
アプリケーション
BM-Condimedは、ヒト羊水及び絨毛細胞の培養における10~20%FCSを含有する通常の基礎培地(F 10、M 199、RPMI 1640、DMEMなど)へのサプリメント(10%、v/v)として使用されます。またBM-Condimedは、骨髄細胞や末梢血白血球の培養条件を改善することが示されました。
物理的形状
生理溶液、孔径0.2 μmのメンブレンで濾過済み、重炭酸ナトリウムバッファー入り。
調製ノート
作業濃度:1~100μg/mL
1~100μg/mL
標準溶液:注:90 mLの通常の基礎培地、F 10、M 199 Hanks、RPMI 1640、MEMダルベッコ、MEM Earle、Alpha MEM(10~20%ウシ胎児血清含有)に対して、10 mLのBM-Condimedを添加してください。基礎培地として、又は血清の代わりとして使用しないでください。1% L-グルタミンを混合物に添加することができます。
生物学的活性:ロットごとに、初代羊水細胞のコロニー増殖刺激能を試験しています。
由来:BM-Condimedは、Con Aで刺激したヒト末梢血単核球の上清より調製されます。成長因子及びリンホカインの混合物です。
注:抗生物質はBM-Condimedに含まれているため、追加しないでください。抗生物質を追加すると細胞増殖に影響を及ぼします。
保管および安定性
2℃~8℃で保存してください(遮光保存)。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
WGK
nwg
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vascular E-selectin Expression Detected in Formalin-fixed, Paraffin-embedded Sections With an E-selectin Monoclonal Antibody Correlates With Ulcerative Colitis Activity
Murahashi, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 70 (2022)