Merck
10783641001
Roche
ポリエチレングリコール1500
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
別名:
ポリエチレングリコール, peg 1500, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 4 ML
¥34,000
¥34,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 4 ML
¥34,000
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
¥34,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
フォーム
solution
分子量
Mr ~1500
包装
pkg of 10 × 4 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性の親水性ポリマーであり、様々な分子量のものをご利用になれます。これはタンパク質と核酸の精製および結晶成長を促進します。PEGはデキストランとともに水性ポリマー二相系をもたらし、これは生物試料の精製に必要とされます。また、PEGは細胞膜とも相互作用することにより、細胞融合を可能にします。[1][2]
アプリケーション
ポリエチレングリコール1500(PEG-1500)は、細胞融合を媒介する目的で使用されています。[3][4][5]
物理的形状
孔径0.2 μmメンブレンでろ過した溶液、75 mMへぺス(pH 8.0)の50% PEG 1500(w/v)溶液、窒素下でボトル詰め、即時使用可能
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Heterokaryon?Based Reprogramming for Pluripotency.
Pereira C F and Fisher A G
Current Protocols in Cell Biology, 4B-1 (2009)
Usefulness of a non-invasive reporter system for monitoring reprogramming state in pig cells: results of a cell fusion experiment.
Ozawa A, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(4), 363-369 (2010)
Localization of Pom121 to the inner nuclear membrane is required for an early step of interphase nuclear pore complex assembly.
Funakoshi T, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(7), 1058-1069 (2011)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Knop K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(36), 6288-6308 (2010)
関連コンテンツ
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.