Merck
H4281
SAFC
EX-CELL®ハイブリドーマ培地
without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
別名:
ハイブリドーマ培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥21,300
6 X 1 L
¥114,000
¥21,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥21,300
6 X 1 L
¥114,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥21,300
Check Cart for Availability
詳細
endotoxin tested
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
構成
HEPES: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: no
glucose: 2.9 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
モノクロ-ナル抗体の製造に用いられるハイブリド-マ細胞の増殖をサポ-トするよう配合された、血清不含で低タンパク質の培地です。
特徴および利点
細胞の迅速な増殖、高細胞密度、生細胞の長期間維持をサポ-トするよう設計されています。この組成により原料費が削減され、タンパク質濃度が低いので後処理プロセスにかかる費用も削減されます。本製品の成分は精製されているため、生物由来材料から時々生じるばらつきが少なくなります。このことにより、培地性能の一貫性が改善されます。血清添加培地からこの培地に細胞を移す際の順化はほとんどまたはまったく必要ありません。
その他情報
この独自の配合には、無機塩、必須および非必須アミノ酸、ビタミン、炭酸水素ナトリウム、HEPES、微量元素、脂肪酸、他の有機物などが含まれます。低濃度の組み換えヒトインスリン、BSA、ヒトトランスフェリンを含有しています(HIV抗体とHbsAGについて陰性であることを確認済み)。L-グルタミン、抗生物質、抗真菌剤、フェノールレッドは含有していません。
注意
凍結させないでください。遮光してください。この培地に含まれるいくつかの成分は光に不安定ですので、光の当たる場所に長時間置かないでください。2~8°Cで暗所保存した場合、添加物を加えていない培地はラベルに表記された使用期限まで安定です。
再構成
使用前に37°Cに加温し、50 mL/Lの200 mM L-グルタミンを添加します。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H4281-VAR:
H4281-6X1L:
H4281PROC:
H4281-PH:
H4281-BULK:
H4281-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
BM Condimed H1 Hybridoma Cloning Supplement
Roche
11088947001
BM Condimed H1