スキップする
F6765
ウシ胎児血清
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
米国由来のFBSは、広範な細胞培養用途に使用されます。FBSは、未解明の多くの増殖促進因子や生存促進因子を培養細胞に提供します。チャコール処理FBSは、FCSの代わりとして、10%血清補充培地に含まれるアンドロゲンなどのホルモンのレベルを最小限にする目的でよく用いられます。
Biochem/physiol Actions
チャコール処理ウシ胎児血清(FBS)は、各種ホルモンを抑えたレベルが必要とされる研究に利用することができます。デキストランチャコール処理を利用することでホルモンが選択的に除去されており、血清成分の非特異的な損失はありません。ホルモン除去の有効性は処理前後でのT3、T4、プロゲステロンの減少量をもとに評価しています。
この製品は、エストロゲン刺激、肥満プロセスなどステロイドホルモンが影響する研究プロセスや、ある種のウイルス感染のように、ホルモンレベルを抑えることで有用となる分野で使用するためにデザインされています。
Analysis Note
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • 細菌、ウイルスおよびマイコプラズマの有無について試験済み
  • 無菌条件下で0.1ミクロンの膜を用いて3回ろ過
Other Notes
本製品は、オーストラリアでは販売されていません。ホルモンを枯渇させるためのチャコール処理FBSのプロトコールはこちらでご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0392F752412107C
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ウシ胎児血清
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 回答
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.