Merck
11011375001
Roche
Nutridoma-SP
suitable for hybridoma, solution, pkg of 100 mL (100x)
別名:
nutridoma, ハイブリドーマ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
品質水準
形状
solution
包装
pkg of 100 mL (100x)
メーカー/製品名
Roche
濃度
100 ×
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
mycoplasma, tested
≤100 EU/mL Endotoxin (LAL test)
溶解性
water: miscible
保管温度
20-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Nutridomaは、細胞培養培地中の血清を完全に置換することができる化学的に定義された一連のサプリメントです。Nutridoma-SP は、確立されたミエローマ細胞及びハイブリドーマ細胞の培養に使用されます。それは、完全なコレステロール生合成経路、例えばSP2/0及びいくつかの P3x63Ag8.653 細胞株及びリンパ芽球様細胞株から誘導されるようなものなど、を有するマウスのミエローマ細胞及びハイブリドーマの無血清培養用として、並びに一次リンパ球培養用として使用されます。それはまた、神経外植片を含む、種々の他の細胞種の無血清培養にも使用されます。
アプリケーション
Nutridoma-SP は、イヌ栄養膜細胞、ヒト胚性幹細胞及びPLB-985細胞用の培養培地として使用されてきました。
単位の定義
エンドトキシンン(LAL): 10 EU/ml; マイコプラズマ-試験済み
物理的形状
0.2 μmのポアサイズのメンブレンフィルターを通した100倍濃度の溶液
アルブミン、インスリン、トランスフェリン及び他の定義された有機及び無機化合物からなる生化学的に定義された無血清培地サプリメント。Nutridomaは、その他の成長因子、分裂促進因子、ホルモン、又はステロールを全く含みません。
溶液は、pH指示薬のフェノールレッドを含み、外観は透明です。
調製ノート
作用濃度: Nutridoma-SP (100x) は、無菌の基礎培地によって1:100 (v/v)に希釈されます。for Nutridoma-SPに対しては、高グルコースDMEM/RPMI 1640 (1:1) (R/D 培地)を使用してください。最終培地は、L-グルタミン酸塩及び重炭酸ナトリウムをも含まなければなりません。タンパク質濃度は、1%作用濃度に対して50 μg/ml未満です。
保存条件 (標準溶液): 2~8 °C
Nutridoma標準溶液、例えば、1% Nutridoma (1%) を含む培地は、暗所で2~8 °Cで保存した場合、4週間安定です。凍結させないでください。
注: プラスチック容器に保存しないでください。プラスチック表面への成分の吸収が起こることがあるからです。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
Nutridoma is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
L Sahlfeld et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 47 Suppl 6, 161-164 (2013-01-04)
Shallow trophoblast invasion is detrimental in human pregnancies, but represents normal endotheliochorial placentation in dogs. Factors regulating shallow trophoblast invasion into the canine decidua are not well described, but it is known that matrix metalloproteinases (MMPs) play a crucial role
Abderrahman Chargui et al.
PloS one, 7(12), e51727-e51727 (2012-12-29)
Invading bacteria are recognized, captured and killed by a specialized form of autophagy, called xenophagy. Recently, defects in xenophagy in Crohn's disease (CD) have been implicated in the pathogenesis of human chronic inflammatory diseases of uncertain etiology of the gastrointestinal
Adeleye Opejin et al.
Cell reports, 33(8), 108424-108424 (2020-11-26)
Various processes induce and maintain immune tolerance, but effector T cells still arise under minimal perturbations of homeostasis through unclear mechanisms. We report that, contrary to the model postulating primarily tolerogenic mechanisms initiated under homeostatic conditions, effector programming is an integral
Kristín Rós Kjartansdóttir et al.
PloS one, 10(12), e0144029-e0144029 (2015-12-03)
Human embryonic stem cell differentiation towards various cell types belonging to ecto-, endo- and mesodermal cell lineages has been demonstrated, with high efficiency rates using standardized differentiation protocols. However, germ cell differentiation from human embryonic stem cells has been very