Merck
11363735001
Roche
ハイブリドーマ融合およびクローニングサプリメント
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
別名:
HFCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
詳細
HFCS
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
solution
包装
pkg of 10 mL (50x)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
培地サプリメントは、アルブミン、インスリン、トランスフェリン、サイトカイン、コレステロール源、その他の定義された有機および無機化合物、ならびにウシ胎児血清(最終濃度:0.5%)で構成されています。
HFCS はヒトタンパク質を含んでいます。ヒト由来タンパク質を分離するための生の材料は、B型肝炎表面抗原(HBsAg)やHIV-1/2抗体の有無が検査され、陰性であることが分かっています(現在の品質管理手順に従っています)。
アプリケーション
ハイブリドーマ融合およびクローニングサプリメント(HFCS)は、融合後およびクローニング中のB細胞ハイブリドーマの増殖をサポートする通常培地に添加するサプリメントとして使用されます。HFCSは、フィーダー細胞の代わりになります。また、液体窒素中に保存されていたハイブリドーマ細胞の融解後の増殖を最適化する目的で使用されます。
物理的形状
溶液(50倍濃縮、pH 7.4);ポアサイズ0.2 μmの膜で濾過済み
調製ノート
使用濃度:HFCS(50倍)は、基本培地で1:50(v/v)に希釈されます。RPMI 1640の使用を強くお勧めします。また、最終的な培地には、L-グルタミンと炭酸水素ナトリウムを含ませてください。
アナリシスノート
生物活性:ハイブリドーマ細胞株の高いクローニング効率のためにアッセイされています。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Mepur H Ravindranath et al.
Blood, 121(11), 2013-2028 (2013-01-12)
The US Food and Drug Administration approved intravenous immunoglobulin (IVIg), extracted from the plasma of thousands of blood donors, for removing HLA antibodies (Abs) in highly sensitized patients awaiting organ transplants. Since the blood of healthy individuals has HLA Abs
Toshiyuki Sasaki et al.
International journal of cancer, 134(7), 1558-1570 (2013-10-10)
Phenotypic expression of human leukocyte antigen (HLA)-E on the surface of tumor lesions includes intact heterodimer [HLA-E heavy chain and β2-microglobulin (β2m)] and β2m-free monomer. Anti-HLA-E monoclonal antibodies (mAbs), MEM-E/02 or 3D12 bind to the peptide sequences in β2m-free HLA-E