Merck
YY3014236
Millipore
フィルターホルダー142 mm、ステンレス鋼製
Filter Holder 142mm, stainless steel
別名:
Pressure filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
品質水準
パラメーター
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
27 cm , plus inlet connector
270 mm
直径
18.4 cm
フィルタ直径
142 mm
ろ過面積
127 cm2
プレフィルター直径
124 mm
重量
6.4 kg (14.1 lb)
フィッティング
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
このステンレス鋼製フィルターホルダーは、加圧ろ過により液体やガスを超洗浄または滅菌するように設計されています。PTFE仕上げのサポートスクリーンはメンブレンを設置したままオートクレーブが可能です。
YY3009000 フィルターホルダー、90 mm、ステンレス鋼製
交換用部品
XX2504705 ホースアダプター、1/4インチNPTM~3/8インチ内径
XX4204708 ベント/リリーフバルブ
YY3009053 Oリング、90 mm フィルターハウジング、PTFE製
YY3009054 サポートスクリーン、PTFEコーティング
YY2209058 アンダードレインサポート、90 mm
YY2209059 支持脚
アプリケーション
フィルターホルダー142 mm、ステンレス鋼製
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Is there a diffuser plug available for the 1/2 in. port on the holder with cat# YY3014236 (Filter Holder 142 mm, stainless steel)? It is needed to plug the port for better distribution of liquid over the filter.
    1 回答
    1. The product YY3029307 serves as the Inlet Flow Deflector for the 316 SS holders and is compatible with both the 142 and 293 SS holders (YY3014236 and YY3029316, respectively). The inlet flow deflector YY3029307 is suitable for this purpose. Although the inlet flow deflector is initially listed for the 293 holder, it will also fit and function with the 142 holder.