主要文書
YY3014234
Millipore
142 mm フィルターホルダー用サポートスクリーン、PTFE コーティング
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
316 stainless steel
PTFE-coated
品質水準
適合性
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
輸送温度
ambient
詳細
このステンレス鋼製フィルターホルダーは、加圧ろ過により液体やガスを超洗浄または滅菌するように設計されています。PTFE 表面仕上げのサポートスクリーンにより、メンブレンを装着したままオートクレーブ滅菌が行えます。
YY3009000 フィルターホルダー、90 mm、ステンレス鋼製
交換用部品
XX2504705 ホースアダプター、1/4インチ NPTM ~ 3/8 インチ内径
XX4204708 ベント/リリーフバルブ
YY3009053 O リング、90 mm フィルターハウジング、PTFE 製
YY3009054 サポートスクリーン、PTFE コーティング
YY2209058 アンダードレインサポート、90 mm
YY2209059 支持脚
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13