物質
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
品質水準
パラメーター
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
直径
12.1 cm
フィルタ直径
90 mm
ろ過面積
45.5 cm2
プレフィルター直径
75 mm
重量
2.8 kg (6.2 lb)
フィッティング
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
ステンレス鋼製フィルターホルダーは、加圧ろ過により液体またはガスを超洗浄または滅菌するように設計されています。PTFE表面仕上げのサポートスクリーンで、メンブレンを設置したままオートクレーブを行うことが可能になっています。
YY3009000フィルターホルダー、90 mm、ステンレス鋼製
交換用部品
XX2504705ホースアダプター、1/4インチNPTM~内径3/8インチ
XX4204708 ベント/リリーフバルブ
YY3009053 Oリング、90 mmフィルターハウジング、PTFE製
YY3009054サポートスクリーン、PTFEコーティング
YY2209058アンダードレインサポート、90 mm
YY2209059支持脚
YY3009000フィルターホルダー、90 mm、ステンレス鋼製
交換用部品
XX2504705ホースアダプター、1/4インチNPTM~内径3/8インチ
XX4204708 ベント/リリーフバルブ
YY3009053 Oリング、90 mmフィルターハウジング、PTFE製
YY3009054サポートスクリーン、PTFEコーティング
YY2209058アンダードレインサポート、90 mm
YY2209059支持脚
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13