Merck
XX4304700
Millipore
インラインフィルターホルダー、47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
別名:
47mm フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
品質水準
パラメーター
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
テクニック
pressure filtration: suitable
L
12 cm
直径
7.6 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
13.8 cm2
プレフィルター直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
アプリケーション
filtration
適合性
for use with In-Line Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
インラインフィルターホルダーは、一般に、加圧ろ過により液体またはガスを超洗浄するために使用されます。ハウジングを開けば、付属の配管を妨げることなくフィルターを交換できます。
特長・利点:
•両端の段付きホースバルブ接続で取り付けが容易に
•大きくて握りやすいハンドノブ
カタログ番号 内容
XX4304700 インラインフィルターホルダー47 mm
交換用部品
XX1104715 サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン製
XX4304701 Oリング(2-131)、シリコン製
XX4304704 ホースアダプター、1/4インチNPTF~5/16インチ内径、ポリプロピレン製
XX4304705 ハンドノブ
付属品
XX4304702 Oリング(2-131)、フルオロエラストマー製
XX4304707 ステンレス鋼製サポートスクリーン、47 mm
XX6200006P フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
XX6700034 3メートルPVC製チューブ、9.5 mm内径
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello Dear. Is it Autoclavable?
    1 回答
    1. The item is not autoclavable. The maximum recommended temperature is 70°C. See below for Maintenance & Cleaning instructions:
      - Clean the filter holder regularly. The frequency of cleaning will depend on the level of contamination in the fluid being filtered.
      1. Remove the holder from the plumbing system.
      2. Disassemble it completely and remove all Teflon wrapping from the connector threads.
      3. Clean components with a sponge, hot water, and a non-abrasive cleaner. Scrub threaded parts, recesses, and orifices with a stiff bristle brush and cleaner to remove all traces of contaminants. CAUTION: To avoid damage never use steel wool or abrasive materials on any part of the holder or support screens.
      4. Rinse all parts thoroughly with hot running tap water and then rinse with cold laboratory grade water.
      5. Allow the components to air dry while disassembled.