Merck
XX4504700
Millipore
HPフィルターホルダー47 mm、ステンレス鋼
HP Filter Holder, 47mm, stainless steel
別名:
In-line Stainless steel filter holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
fluoroelastomer FKM seal
stainless steel
品質水準
パラメーター
689 bar max. inlet pressure (10,000 psi)
テクニック
pressure filtration: suitable
H
4.4 cm
直径
8.6 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
7/16 in. female inlet fitting (20 (UNF-3B))
7/16 in. female outlet fitting (20 (UNF-3B))
アプリケーション
filtration
適合性
for use with In-Line Filter Holder
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
用途:
インラインステンレススチール製フィルターホルダーは、入口圧が20~700 barのガスまたは液体のろ過に一般的に使用されています。 差圧は使用するフィルタータイプによって異なります。 フィルターホルダーはすべてオートクレーブ可能です(25 mmおよび47 mmがあります)。
フィルターホルダーXX4404700には背圧サポートスクリーンが付いています。PTFE被覆サポートスクリーンXX4404702およびX4404704を使用している場合、フィルターを取り付けたままオートクレーブできます。
- XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614、および00907Pは、フィルターホルダーXX4404700の交換部品です。
フィルターホルダーXX4504700は、フィルターの背圧保護のため、上流フィルターサポートスクリーンXX4504704を取り付けることができます。
- XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713、およびXX45047RKはフィルターホルダーXX4504700の交換部品です。
25mm SSフィルターホルダーの交換部品は、カタログ番号:XX45025RKでキットとして入手でき、以下が含まれます:(3)ステンレス鋼六角キャップネジ、(3)LCR処理Buna-N Oリング(2-018)、(1)ステンレス鋼サポートスクリーン、(1)Allenレンチ
原理
圧力
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. We are interested in how much torque should be used to tighten each of the bolts.
    1 回答
    1. Anecdotally, the torque value suggested is approximately 200 inch-pounds under non-lubricated conditions. For practical purposes, tighten the screws the same number of turns all the way around, first by hand, then by using a Hex (Allen) wrench to ensure even sealing.