Merck
XX6700P05
Millipore
分注圧力容器 5 L
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Pressure filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
254 mm
~10 in.
フィッティング
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
輸送温度
ambient
詳細
分注圧力容器は、外部の圧力源に接続されている場合、Millipore加圧式フィルターホルダーを介してろ過用の液体を保持します。携帯用容器は、5、10、20リットル、および1ガロンの容量が利用できます。 容器はASME-UMコードの要件を満たしています。
- 蓋はカムロックハンドルで固定されます。
- 容器は開口時にはオートクレーブ可能です。
- 付属品コードに準拠した安全弁、圧力ゲージ、ホースコネクターをご用意しています。
- 付属品の蓋は真空用途の容器に適合します。
圧力容器
XX6700P01:分注圧力容器、1ガロン
XX6700P05:分注圧力容器、5 L
XX6700P10:分注圧力容器、10 L
XX6700P20:分注圧力容器、20 L
交換部品
6976:容器蓋、カムロック
6977:出口ディップチューブ、5 L容器用
6978:出口ディップチューブ、10 L容器用
6979:出口ディップチューブ、20 L容器用
XX6700059:O-リング、フルオロエラストマーA
XX6700104:ストリートエルボ、1/4インチ NPTF~M
YY1301009:プラグ、1/4インチ NPT、ステンレススチール
付属品
TP0001326:PTFEテープ12.5 mm×6.6 mロール
XX6700030:クイックリリースニップルおよびカップリング、1/4インチ NPTM
XX6700034:3 m、内径9.5 mmのPVCチューブ
XX6700035:加圧用チューブ、内径1/2インチ
XX67000PK:圧力容器付属品キット
XX6700125:六角ニップル、1/4インチ NPTM 51 mm、ステンレススチール
XX6700L11:アダプター、M、内径1/4インチNPT~1/4~1/2インチ
XX6700L15:圧力ゲージ、1/4インチ ASME
XX6700L24:通気弁/安全弁、7バール、ASME
XX6700L55:バブルポイント試験装置
YY1301015:圧力ゲージ、0~7バール
YY2029348:ボール弁、1/4インチ NPTF、ステンレススチール
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.