Merck
XX2004720
Millipore
ヒドロゾル47 mmフィルターホルダー、ステンレス鋼
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
別名:
Vacuum filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
直径
11.4 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
漏斗容量
650 mL
プレフィルター直径
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Hydrosol Filter holder
輸送温度
ambient
詳細
ヒドロゾルフィルターホルダーは、引火性液体をろ過するように設計されています。他のフィルターホルダーとは異なり、ヒドロゾルフィルターホルダーは安全上の危険を招くおそれのある静電気放電によるスパークを防止するための接地ユニットを備えています。
用途:
引火性液体の真空ろ過
XX2004720 ヒドロゾルフィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
交換パーツ
XX2004704 ファネルおよびロッキングリング付属品、ステンレス鋼
XX2004708 サポートスクリーン、47 mm、ステンレス鋼
XX2004702 スクリーン、ガスケットおよびサポート付きベース
XX2004703 ガスケット、PTFE
XX2004718 No. 8ストッパー、9.5 mm(3/8インチ)孔、シリコン
XX20047RK ヒドロゾルフィルターホルダー用交換パーツキット
付属品
XX1004705 真空ろ過フラスコ、1 L
XX1004744 真空ろ過フラスコ、4 L
XX7100004 チュープ、3/16インチ内径 x 140 cm、シリコン
XX6200006P フィルターピンセット、平滑末端、ステンレス鋼
XX2604735 3連マニホールド、47 mm、PVC
XX2504735 3連マニホールド、47 mm、ステンレス鋼
XX2504700 6連マニホールド、47 mm、ステンレス鋼
WP6211560 高出力ポンプ、115 V/60 Hz
WP6222050 高出力ポンプ、220 V/50 Hz
WP6210060 高出力ポンプ、100 V/50-60 Hz
原理
真空
文書ライブラリにアクセスする
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.