Merck
XX4404702
Millipore
PTFEコーティングHPサポートスクリーン 47 mm ステンレススチール製
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
47 mm Support Screen, HP Support Screen, PTFE-Coated Support Screen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE-coated
stainless steel
品質水準
テクニック
pressure filtration: suitable
直径
47 mm
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
用途:
インラインステンレススチール製フィルターホルダーは、入口圧が20~700バールのガスまたは液体のろ過に一般に使用されています。 差圧は使用するフィルタの種類によって異なります。 すべてのフィルターホルダーはオートクレーブ可能です(25 mmおよび47 mmをご用意)。
フィルターホルダーXX4404700には背圧サポートスクリーンが装備されています。PTFEコーティングされているサポートスクリーンXX4404702およびXX4404704を使用する場合は、フィルターを取り付けた状態でオートクレーブすることができます。
- XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614、00907PはフィルターホルダーXX4404700の交換部品です。
フィルターホルダーXX4504700には、フィルターの背圧保護のための上流フィルターサポートスクリーンXX4504704を装備することもできます。
- XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713、XX45047RKはフィルターホルダーXX4504700の交換部品です。
25 mm SSフィルタホルダーの交換部品は、カタログ番号:XX45025RKに以下のものを含むキットとしてご用意しています:(3)ステンレススチール製の六角ねじ式キャップ、(3)LCR処理されたBuna-N O-リング(2-018)、(1)ステンレススチール製サポートスクリーン、(1)Allenレンチ。
アプリケーション
サンプル調製用のフィルダーホルダーの付属品