XF2004725
1 of 10
Millipore
XF2004758
ステンレススチール製サポートフリット
XX2004720
ヒドロゾル47 mmフィルターホルダー、ステンレス鋼
XX2004708
真空ろ過用Milliporeステンレス鋼サポートスクリーン
EZFITFRIT3
EZ-Fit®マニホールド取り外し可能多孔性フィルターサポート
XX4504704
フィルターサポートスクリーン、47 mm、ステンレス鋼
XF3001200
落射蛍光フィルターホルダー、13 mm、ステンレス鋼
XF2004710
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
HAWP04700
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
XX2504735
Vacuum Filtration Manifold
XX11J4750
Sterifilホルダー、500 mL
anodized aluminum spring clamp(s)silicone stopperstainless steel basestainless steel cover (for funnel)stainless steel frit (for support)stainless steel funnel(s)
vacuum filtration: suitable
19.4 cm
7.6 cm
47 mm
9 cm2
250 mL
inlet funnelNo. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
filtration
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
ambient
分析/ラボ用フィルターホルダー
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
XX20047RK
Replacement parts kit, Hydrosol holder
XX5004740
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47 mm, stainless steel
YY3014236
フィルターホルダー142 mm、ステンレス鋼製
XX1604700
MilliSolve Kit, complete with 2L flask
XX3002568
アダプター、1/4 インチ NPTF to F ルアーロック