XX3002502
1 of 10
Millipore
XX30025RK
マイクロシリンジ25 mm交換用パーツキット
SX0002500
スウィネクスフィルターホルダー
XX3002514
マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、NPTF、ステンレス鋼
XX6602501
Flask and neoprene stopper
XX3002510
フィルターホルダーサポートスクリーン ステンレススチール製
XX3002500
マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、ルアーロック、ステンレス鋼
XX3001200
スウィニーフィルターホルダー13 mm、ステンレス鋼
XX4504700
HPフィルターホルダー47 mm、ステンレス鋼
SX0002501
シリコーンガスケット、25 mm Swinnexフィルターホルダー用
XX6602500
溶媒ろ過デイスペンサー、25 mm
PTFE
100
25 mm
ambient
製品番号
ロット番号・バッチ番号