安全性情報
17-285
Sigma-Aldrich
TCFレポータープラスミドキット
Set of transfection grade T cell factor (TCF) reporter plasmids for use in TOPFlash and FOPFlash wnt/b-catenin activity assays.
別名:
TOPFlash/FOPFlash, TOPFlash plasmid, FOPFlash plasmid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.51
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
transfection: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
dry ice
詳細
FOPflash: トランスフェクショングレードT細胞因子(TCF)レポータープラスミド。このプラスミドには、TCF結合部位の完全コピー2個と不完全コピー1個(変異)、さらにチミジンキナーゼ(TK)最小プロモーターとルシフェラーゼオープンリーディングフレームの上流の逆方向に3個のコピーが存在します。 このプラスミドは、野生型TCF結合部位を含むTOPflashの陰性対照として機能します。
TOPflash: トランスフェクショングレードT細胞因子(TCF)レポータープラスミド。このTCFレポータープラスミドは、チミジンキナーゼ(TK)最小プロモーターとルシフェラーゼオープンリーディングフレームの上流にあるTCF結合部位(野生型)の3コピーの2セット(第2セットは逆向き)を含みます。 変異したTCF結合部位を含むFOPflashも陰性対照として利用できます。
Wntファミリーは、細胞の増殖制御、細胞運命の決定、器官形成、腫瘍形成に関与する分泌糖タンパク質をコードしています。哺乳類細胞におけるショウジョウバエのwingless(wg)シグナル伝達の遺伝的解析から推測されるように、WntシグナルはFrizzledファミリーの受容体を介してDishevelledに至ります。Dishevelledはグリコーゲンシンターゼキナーゼ-3ß(GSK-3ß)活性を下方調節します。その結果、GSK-3ßの基質であるサイトゾルß-カテニンが安定化および蓄積され、GSK-3ßによってリン酸化されると、ユビキチンを介したタンパク質分解の標的となります。ß-カテニンはその後核に移行し、そこで転写調節因子のTcf/LEFファミリーのメンバーと複合体を形成して、Tcf応答遺伝子の転写を活性化します。このTcfレポータープラスミドは、FOPFLASH(カタログ番号:21-169)とともに、これらの構築物でトランスフェクトされた細胞におけるWnt/Wgシグナル伝達の定量化を可能にします。
アプリケーション
TOPFlashおよびFOPFlash wnt/b-カテニン活性アッセイに使用するトランスフェクショングレードT細胞因子(TCF)レポータープラスミドのセット。
構成
FOPflash(変異型TCF結合部位)(カタログ番号:21-169)
TOPflash(TCFレポータープラスミド)(カタログ番号:21-170)
品質
TCF結合部位の同一性を確認するために、DNA配列解析により定常的に評価済み。
物理的形状
FOPflash、カタログ番号:21-169、ロット番号:30860、5.5 kb。 5 μgのアフィニティー精製DNAを溶出させ、10 mM Tris-HCl(pH 8.0、1 mM EDTA)50 μLに無菌的にパッケージング。 凍結溶液。
TOPflash、カタログ番号:21-170、ロット番号:27752、5.5 kb。5 μgのアフィニティー精製DNAを溶出させ、10 mM Tris-HCl(pH 8.0、1 mM EDTA)50 μLに無菌的にパッケージング。 凍結溶液。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間安定です。 内容物を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
17-285:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan-Jiun Huang et al.
American journal of cancer research, 10(8), 2337-2354 (2020-09-10)
Patients with advanced-stage colon cancer often exhibit resistance against treatment and distant metastasis, both key contributors to poor prognosis. Emerging evidence indicates that cancer stem cells (CSCs), characterized by the enhanced ability to self-renew, resist therapeutics, and promote metastasis, represents
B Klucky et al.
Oncogene, 26(43), 6356-6360 (2007-04-18)
DNA tumor viruses are capable of driving quiescent cells into the cell cycle. In case of polyomaviridae, two viral proteins, the large and the small (ST) T antigens are responsible for this outcome. ST interacts with the protein phosphatase PP2A
F J Staal et al.
International immunology, 11(3), 317-323 (1999-04-30)
Beta-catenin is the vertebrate homolog of the Drosophila segment polarity gene Armadillo and plays roles in both cell-cell adhesion and transduction of the Wnt signaling cascade. Recently, members of the Lef/Tcf transcription factor family have been identified as protein partners
Karthik Aripaka et al.
EBioMedicine, 45, 192-207 (2019-07-03)
Tumour necrosis factor receptor associated factor 6 (TRAF6) promotes inflammation in response to various cytokines. Aberrant Wnt3a signals promotes cancer progression through accumulation of β-Catenin. Here we investigated a potential role for TRAF6 in Wnt signaling. TRAF6 expression was silenced
Zhongyan Zhang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 46(3), 370-377 (2008-12-27)
We have demonstrated that mesenchymal stem cells overexpressing the survival gene Akt can confer paracrine protection to ischemic myocytes both in vivo and in vitro through the release of secreted frizzled related protein 2 (Sfrp2). However, the mechanisms mediating these