安全性情報
SCT106
Sigma-Aldrich
BioTracker 490 Green 細胞膜色素
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
別名:
Cytoplasmic membrane dye, Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
親油性カルボシアニン色素は、逆行性標識による組織中のニューロンの標識、および幅広い細胞タイプの膜の標識に広く使用されています。この色素は水相では弱い蛍光ですが、脂質二重層では非常に強い蛍光を示します。染色が非常に安定しており、毒性が低く、細胞間での色素の移行が非常に少ないため、長期細胞標識およびトラッキング研究に非常に適した色素です。生細胞を染色した場合、色素は細胞膜を標識し、細胞内区画にも取り込まれます。細胞は染色前でも染色後でも固定できますが、透過処理は染色パターンに影響を与えます。
PKH色素とは異なり、BioTracker細胞膜色素には、複雑な低浸透圧性の標識プロトコルが不要です。通常の細胞培地に直接添加して培養中の懸濁した細胞や接着した細胞を標識できる、すぐに使用できる色素液です。
スペクトル特性
吸収: 484 nm
発光:501 nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
長期蛍光細胞標識および細胞トラッキング研究に適した生細胞イメージング親油性カルボシアニン膜色素
品質
スペクトル特性
吸収: 484 nm
発光:501 nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker 490 Green 細胞膜色素は2~8ºCで保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCT106:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. I am already using the BioTracker NIR750 and I am very satisfied. For this product I don't see the Data Sheet. At which concentration is it delivered? Which is the optimal final concentration to use? For how many round of cell division can be detected?
    1 回答
    1. The product is supplied as a 200 X solution. The specific formulation is considered proprietary. The dye is added at a rate of 5 ul per mL of culture medium. The lipophilic carbocyanine dyes have been used to stain neuronal cells in culture for several weeks, and in vivo for up to a year. The dyes do not appreciably affect cell viability and do not readily transfer between cells with intact membranes which allows for use in cell migration and tracking studies of mixed cell populations. The stability of labeling varies based on cell types and the rate of membrane turnover or cell division. Please see the link below to review a product Certificate of Analysis which serves as the datasheet:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/BioTracker-490-Green-Cytoplasmic-Membrane-Dye,MM_NF-SCT106#documentation