Merck
PKH26GL
Sigma-Aldrich
PKH26赤色蛍光細胞リンカーキット、一般細胞膜標識用
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Red PKH membrane dye
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥226,000
¥226,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥226,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
¥226,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
包装
pkg of 1 kit
品質水準
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
蛍光検出
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
PKH26 は赤色蛍光色素です。この親油性の膜色素は、不均一細胞における細胞増殖のフローサイトメトリーによる測定に幅広く使用されます。[1]
アプリケーション
PKH26 赤色蛍光細胞リンカーキットは、一般的な細胞膜標識用です。数多くのモデルシステムで使用されており、in vitro細胞標識、in vitro増殖実験、および、長期のin vivo細胞追跡に有用であることが分かっています。[2][3]標識されたウサギ赤血球からの PKH26 の溶出半減期は、100 日以上です。この強化された安定性は、長期間のin vivo実験に向いています。
本キットは一般的な細胞膜の標識に利用することができます。多くのモデル系で評価され、in vitro細胞標識、in vitro増殖研究をはじめ、in vivoにおける長期間の細胞追跡に有用であることが確認されています。標識したウサギ赤血球におけるPKH26の溶出半減期は100日以上です。この優れた安定性は、長期間のin vivo研究用としても最適です。
関連事項
他の多くの論文を含めた、PKH および CellVue® 蛍光細胞リンカー色素に関する追加の技術詳細については、こちらをご覧ください。
法的情報
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Diluent C 6 x 10
  • PKH26 Cell Linker in ethanol .5 mL
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
EphA3 as a target for antibody immunotherapy in acute lymphoblastic leukemia
Charmsaz S, et al.
Leukemia, 31(8), 1779-1779 (2017)
Pablo Reclusa et al.
Scientific reports, 10(1), 6494-6494 (2020-04-18)
In the last decade, extracellular vesicles (EVs) have become a hot topic. The findings on EVs content and effects have made them a major field of interest in cancer research. EVs, are able to be internalized through integrins expressed in
Ofra Ben Menachem-Zidon et al.
PloS one, 14(6), e0218081-e0218081 (2019-06-14)
The beneficial effect of mesenchymal stem cells (MSCs) on wound healing is mostly attributed to a trophic effect that promotes angiogenesis. Whether MSCs can contribute to the formation of new blood vessels by direct differentiation is still controversial. Pelvic floor
Anne Julie Frenette et al.
Journal of neurotrauma, 29(1), 1-18 (2011-08-19)
In the intensive care unit, dopamine agonists (DA) have been used in traumatic brain injury (TBI) patients to augment or accelerate cognitive recovery and rehabilitation. However, the efficacy and safety of DA in this population is not well established. We
Tracking antigen-driven responses by flow cytometry: Monitoring proliferation by dye dilution
Paul KW, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 73(11), 1019-1034 (2008)
資料
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
質問
1–10/10 質問  
  1. If we want to use the PKH to label the membrane of fibroblast, and then co-culture them with tumor cells in order to interact, ¿ Will PKH transfer from fibroblast to tumor cells?
    1 回答
    1. PKH dyes are routinely used in co-culture situations. Because staining is nearly instantaneous, rapid and homogeneous dispersion of cells in dye solution is essential. There should be no excess or unincorporated dye in the medium prior to mixing or co-culturing the cell lines. Free dye will be taken up by all cells. See the links below to the product protocol as well as two additional co-culture studies using PKH dyes:
      Protocol
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/271/475/mini26bul.pdf
      Co-culture in scaffolds
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5155425/
      Co-culture, mixed monolayer, and on Transwell
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5168417/
      役に立ちましたか?
  2. When using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, how long will the cells remain stained after treatment?
    1 回答
    1. Labeled cells that have been washed can be visualized in culture up to 100 days after staining (for non-dividing cells). The dye itself is stable and will divide equally when the cells divide. After staining with PKH dyes, you can observe as many as 8 divisions depending on how brightly the cells were stained initially and the amount of surface area on the cells. Most commonly, 4-6 divisions can be visualized.
      役に立ちましたか?
  3. Product PKH26GL, PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, is a red dye.  Do you offer a kit that stains the cells green?
    1 回答
    1. We offer Product numbers:PKH2GL Both of these kits stain the cells with a dye that emits in the green fluorescent range.
      役に立ちましたか?
  4. Are cells lost during the PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling staining process?
    1 回答
    1. Over-labeling of the cells will result in loss of membrane integrity and reduced cell recovery.  Methods for improving cell viability can be found on the troubleshooting guide.
      役に立ちましたか?
  5. Does the dye leak from the cells after labeling when using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling?
    1 回答
    1. In general, slow loss of fluorescence has been observed with PKH1 and PKH2 in in vivo studies and it is likely that PKH67 may also slowly lose fluorescence. Leakage (or loss of staining intensity) may also occur due to cell-to-cell transfer of the dye. The most common cause of cell-to-cell dye transfer is inadequate washing of the cells. Wash cells 3-5 times after labeling and transfer samples to new tubes between washes.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. How many cells can be stained with PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, Products PKH26GL and MINI26?
    1 回答
    1. For Product PKH26GL, when using the concentrations indicated in the product bulletin, you can stain 30 samples (1x107 cells/sample).The kit provides 500 ul of PKH26 dye solution.  You use 4 ul per sample.  There is enough dye in the kit to stain 125 samples.The kit provides 60 mls of Diluent C.  You use 2 mls per sample (1 ml for dilution of the dye, 1 ml for dilution of the cells).  There is enough diluent for 30 samples.You can purchase additional diluent as Product CGLDILIf you need less dye, you can purchase Product MINI26 which contains 100 ul of dye and 10 mls of Diluent C.  This kit contains enough dye to stain 25 samples and enough diluent to stain 5 samples.
      役に立ちましたか?
  8. What is the difference between PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling Products PKH26GL and PKH26PCL?
    1 回答
    1. The general labeling kit (Product No. PKH26GL) will label the membrane of the cells.  For phagocytic cells, Product No. PKH26PCL is used.  This kit utilizes dye aggregates for specific labeling of phagocytic cells in the presence of other cell types.
      役に立ちましたか?
  9. What method of fixation can be used for tissue/cells with the PKH Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling dyes?
    1 回答
    1. A protocol for visualization of tissue sections can be found in the technical bulletin.  For visualization of stained cells by immunofluorescence or flow cytometry, the cells can be fixed in 2% paraformaldehyde for 15 minutes. The use of other organic solvents will extract the dye from the cells.  If internal labeling is desired, the cells can be permeabilized with saponin (50-75 μg/mL). Here is the link to the Troubleshooting Guide.
      役に立ちましたか?
  10. Will Product PKH26GL, PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling Products, stain dead cells?
    1 回答
    1. As long as the cell has an intact membrane, the PKH26 dye can label the cell.