Merck
SCT110
Sigma-Aldrich
BioTracker 488 Green CSFE 細胞増殖キット
Live cell imaging cell proliferation kit based on carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
別名:
Live cell imaging probe, Live cell proliferation detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
BioTracker SE 細胞増殖キットは、生細胞中に受動的に拡散し、長期の細胞標識に使用されます。最初はアミン反応性色素の非蛍光エステルですが、細胞内のエステラーゼによって蛍光色素に変換されます。その後、色素は細胞内タンパク質上のアミン基と共有結合で反応し、細胞内に保持される蛍光複合体を形成します。染色直後、フローサイトメトリーによって単一の明るい蛍光集団が検出されます。標識後に起こる各細胞分裂は、フローサイトメトリーのヒストグラム上で蛍光ピークが徐々に暗くなることで明らかになります(図 1)。細胞増殖色素は、in vivo または in vitro での細胞分裂の追跡に使用できます。染色は、その後の免疫染色に必要な固定や透過に耐えることができます。細胞増殖色素の別の用途としては、顕微鏡観察における細胞質の均一な標識や、マイクロプレートリーダーによる細胞数の定量における細胞の標識などがあります。
スペクトル特性
吸光度: 495 nm
発光:519nm
アプリケーション
フローサイトメトリーアプリケーションでの蛍光細胞標識に使用されるカルボキシフルオレセインサクシニミジルエステル(CFSE)をベースとした生細胞イメージング細胞増殖キット。
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
構成
1.BioTracker 488 Green CFSE 色素(50µg)(CS224588)10 バイアル
2.無水 DMSO(500µL)(CS224578)1 バイアル
品質
スペクトル特性
吸収: 495 nm
発光:519nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker 488 Green CSFE 細胞増殖キットは 2 ~ -20ºC で保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。5 mM DMSOストック溶液は、使用当日に調製するのが理想的です。分注したものは保存しておくことができますが、経時的に活性が低下する可能性があります。色素は、染色の直前にのみ水性緩衝液に添加してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tsui-Wen Chou et al.
Cell death & disease, 12(8), 756-756 (2021-08-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the death of midbrain dopamine neurons. The pathogenesis of PD is poorly understood, though misfolded and/or aggregated forms of the protein α-synuclein have been implicated in several neurodegenerative disease processes, including