Merck
PKH67GL
Sigma-Aldrich
PKH67緑色蛍光細胞リンカーキット, 一般細胞膜標識用
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Green PKH membrane labeling kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥226,000
¥226,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥226,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
¥226,000
Check Cart for Availability
品質水準
包装
pkg of 1 kit
保管条件
protect from light
蛍光検出
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
一般細胞膜ラべリング用のPKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kitは、以下の用途に使用されています:
  • トリプルネガティブ乳がん病態の細胞から放出されたエキソソームを標識し、さらに調べることに。[1]
  • アポトーシス細胞を標識するために。[2]アポトーシス細胞の結合および内在化の両方における ανβ5受容体の役割を研究するために。[3]
  • 蛍光画像法で。[4]
本キットは一般的な細胞膜標識用です。PKH67は、かつて報告されたin vitro , in vivo 細胞トラッキング用の別の緑色色素であるPKH1やPKH2よりも長い脂肪族炭素鎖を持っています。鎖長が長いため、同一細胞を用いた研究ではPKH67はPKH2よりも細胞間移動が減少することが示されています。
PKH1およびPKH2を用いたin vivo 研究では、蛍光の消失が遅いことが観察されています。 この挙動は緑色細胞リンカ-色素に特徴的ですが、赤色細胞リンカ-色素には特徴的でないことから、PKH67も同様の性質を示すと考えられます。非分裂細胞におけるin vitro細胞膜維持率とin vivo蛍光半減期との相関から、PKH67のin vivo蛍光半減期は10~12日と予測されます。同程度の半減期を持つ他の緑色蛍光リンカ-色素は、1-2カ月間のin vivo リンパ球およびマクロファ-ジ輸送の観察に使用されていることから、PKH67も適度な期間のin vivo トラッキング研究に使用できると考えられます。
関連事項
詳細な参考文献を含むPKHおよびCellVue®蛍光細胞リンカー色素の技術的詳細については、こちらをご覧ください。
法的情報
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Diluent C 6 x 10
  • PKH67 Cell Linker in ethanol .5 mL
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anjali P Kusumbe et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(3), 498-508 (2009-03-04)
Recruitment and localization of endothelial precursors within tumors is a potential area for the development of therapeutics, because their functional contribution to tumor vasculature is realized to be important for cancer cell survival. However, the exact nature of the recruited
Exosomes from triple-negative breast cancer cells can transfer phenotypic traits representing their cells of origin to secondary cells
O Brien K, et al.
European Journal of Cancer, 49(8), 1845-1859 (2013)
Increased expression of inducible HSP70 in apoptotic cells is correlated with their efficacy for antitumor vaccine therapy
Masse D, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 111(4), 575-583 (2004)
alpha v beta 5 integrin recruits the CrkII-Dock180-Rac1 complex for phagocytosis of apoptotic cells
Albert, Matthew L and Kim, Jong-Ii and Birge, Raymond B
Nature Cell Biology, 2(12), 899-899 (2000)
Hybrid microscaffold-based 3D bioprinting of multi-cellular constructs with high compressive strength: A new biofabrication strategy
Yu Jun T, et al.
Scientific Reports, 6, 39140-39140 (2016)
資料
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
質問
1–10/12 質問  
  1. I mark mitochondria for injection with PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling. I want to use another dye to mark another type of mitochondria and inject them together in the same fish egg. Is PKH67 ok for this like PKH26?
    1 回答
    1. Yes, Product PKH67 would be suitable for this application. In this paper, both Products PKH26 and PKH67 are used in a similar application:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5679712/
      役に立ちましたか?
  2. What can be the alternative for removing excess dye after labeling of exosomes using PKH67 dye apart from ultracentrifugation?
    1 回答
    1. Excess dye is bound to serum or albumin which is added to the cell/dye mixture as a stop reaction. The recommended clean up or dye removal is by standard centrifugation (400 x g for 10 minutes, wash, and repeat). See the Product Information Sheet, page 3, bullet point 8 for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/984/984/pkh67glbul.pdf
      Alternate methods for excess dye removal have not been investigated.
      役に立ちましたか?
  3. Can we remove the excess PKH67 DYE used for the labeling of exosomes using exosome spin column rather than ultracentrifugation.
    1 回答
    1. The recommended exosome labeling protocol has been optimized to assure the best possible results. The use of exosome spin columns with the PKH and CellVue products has not been validated. See below for a link to our exosome labeling protocol. A spin column method may not offer the best results.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/exosome-labeling-pkh
      役に立ちましたか?
  4. Will Product PKH67, Green Fluorescent Cell Linker Kit, stain dead cells?
    1 回答
    1. As long as the cell has an intact membrane, the PKH76 dye can label the cell.
      役に立ちましたか?
  5. What is the difference between Green Fluorescent Cell Linker Kits PKH2 and PKH67?
    1 回答
    1. PKH2 was one of the early PKH dyes.  The PKH67 dye has a longer aliphatic tail.  There is reduced cell-celldye transfer for PKH67 as compared with PKH2.
      役に立ちましたか?
  6. What method of fixation can be used for tissue/cells with the PKH Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling dyes?
    1 回答
    1. A protocol for visualization of tissue sections can be found in the technical bulletin.  For visualization of stained cells by immunofluorescence or flow cytometry, the cells can be fixed in 2% paraformaldehyde for 15 minutes. The use of other organic solvents will extract the dye from the cells.  If internal labeling is desired, the cells can be permeabilized with saponin (50-75 μg/mL). Here is the link to the Troubleshooting Guide.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. What is the excitation and emission spectra for Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
    1 回答
    1. The spectra can be found on the product insert.The product has a maximum excitation at 490 nm and maximum emission at 502 nm.
      役に立ちましたか?
  9. How many cells can be stained with Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
    1 回答
    1. This kit can stain 50 × 107 cells if used as directed (1 × 107 cells stained with 2 × 10-6 M PKH67).
      役に立ちましたか?
  10. When using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, how long will the cells remain stained after treatment?
    1 回答
    1. Labeled cells that have been washed can be visualized in culture up to 100 days after staining (for non-dividing cells). The dye itself is stable and will divide equally when the cells divide. After staining with PKH dyes, you can observe as many as 8 divisions depending on how brightly the cells were stained initially and the amount of surface area on the cells. Most commonly, 4-6 divisions can be visualized.
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  