Merck
SCT101
Sigma-Aldrich
BioTracker NucView® 488 Green カスパーゼ-3 色素(PBS)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
別名:
Live cell caspase-3 apoptosis probe, Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
カスパーゼは、アポトーシスと呼ばれる、プログラムされた細胞死において重要な役割を果たすプロテアーゼ酵素群です。カスパーゼ-3 は、カスパーゼ-8 およびカスパーゼ-9 と相互作用するカスパーゼタンパク質であり、その連続的な活性化は、細胞アポトーシスの実行段階において中心的な役割を果たします。
BioTracker NucView 488 緑色カスパーゼ-3 色素は、蛍光顕微鏡またはフローサイトメトリーを用いて、カスパーゼ-3/7 活性に基づくアポトーシス細胞集団のプロファイリングを行う際に便利な生細胞ツールとなります。他の蛍光性カスパーゼ基質や蛍光性カスパーゼ阻害剤(FLICA)ベースのアッセイとは対照的に、BioTracker NucView 488 Caspase-3 Dyeは、アポトーシスの進行を阻害することなく、個々の無傷細胞内のカスパーゼ-3/7 活性の検出が行えます。この基質は、カスパーゼ-3/7 のDEVD認識配列に結合した蛍光性 DNA 色素から構成されています。基質は最初は無蛍光で、細胞膜を透過して細胞質に入ります。アポトーシス細胞内ではカスパーゼ-3/7 が基質を切断して高親和性 DNA 色素を放出し、これが細胞核に移動して DNA を鮮やかな緑色の蛍光で染色します。したがって、NucView 488 カスパーゼ-3 基質は、カスパーゼ-3/7 活性の検出と、アポトーシスにおける核の形態学的変化の可視化を実現する2つの機能を備えています。色素は DMSO 製剤と PBS(リン酸緩衝液)製剤があります。色素は DMSO 製剤と PBS(リン酸緩衝液)製剤があります。PBS中の基質は、DMSO の毒性に過敏な細胞で使用できるように調製されています。
スペクトル特性
吸光度: 500 nm
発光:530 nm
アプリケーション
カスパーゼ -3/7 酵素活性を測定する生細胞イメージング用アポトーシス色素で、蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーアプリケーションを使用してプログラムされた細胞死を検出します。
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
品質
スペクトル特性
吸収: 500 nm
発光:530 nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker NucView 488 Green カスパーゼ -3 色素、1 mM は、PBS中で -20ºCで保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
法的情報
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCT101:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
SAFC
SAFC
M4892
マッコイ5A培地
資料
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
質問
  1. Can I use this Live cell dye in yeast cells?
    1 回答
    1. BioTracker dyes are not appropriate for yeast.