Merck
MIXJ200L102LA
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
別名:
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-40 °C temperature
H
131 cm (51.6 in.)
W
93.8 cm (36.9 in.)
Depth
79.4 cm (31.3 in.)
重量
220 kg (485 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.