MIX0200L106
1 of 9
Millipore
MD0HC054H1
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア
MP0DPIL0T
パイロットスケールホルダー
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
Sigma-Aldrich
69450-M
BL21(DE3) Competent Cells - Novagen
UFC9030
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
MP0DADAPT
ディスポーザブルアダプターキット3スルーアダプター、3ブラインドアダプター
MP0DPIL0TX
パイロットホルダー拡張キット
WHAWB120204
Whatman® FTA™ 精製試薬
UFC9100
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
4-30 °C temperature
EQ1
15.2 cm (6 in.)
8.3 cm (3.25 in.)
130 cm (51.18 in.)
3.6 cm (1.4 in.)
0.25 kg (8.81 oz)
Hummel connector (IP67)
for use with MOBIUS® MIX100for use with MOBIUS® MIX200for use with MOBIUS® MIX500
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード