スキップする
MP0DPIL0TX
パイロットホルダー拡張キット
For Pod configurations up to 5.5 m2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
Pod型の場合、最高5.5 m2
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MP0DPIL0TMP0DCR0D05MP0DSYS1N
description
For Pod configurations up to 5.5 m2
description
-
description
-
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
-
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
-
compatibility
for use with Pod Filters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)