Merck
MD0HC054H1
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア
D0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Primary clarification directly out of the bioreactor
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
ろ過面積
0.054 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
39-69 mg/m2
入力
sample type liquid
導電率
3.64 – 10.5 μS/cm
フィルターグレード
D0HC
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millistak+® デプスフィルターメディアは、スケーラブルな使い捨て形式でご提供しており、その独自のモジュール設計によりさらに高い柔軟性が得られます。Millistak+® MD0HC054H1は、サイズ14 cm(高さ)x 22 cm(長さ)でろ過面積0.054 m2の高容量POD形式でお届けします。
D0HCフィルターメディアシリーズは、密度勾配マトリクスにより最適な性能を発揮し、一次清澄化アプリケーションに最適です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
特徴および利点
  • 産物収率向上のための低いホールドアップ量
  • 単層・複層製品でご提供している幅広い種類のフィルターメディア
  • Millistak+ HCデュアルアクションメディアによるプレフィルトレーションの改善と清澄化の短縮
  • 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
  • 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
  • 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
  • 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
  • 置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
フィルターグレード:D0HC
調製ノート
滅菌方法
123 ºCで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
重量分析抽出物:オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)と媒体表面積100 L/m2の純水フラッシング後の純水(タイプ1DI水)での24時間の静止浸漬後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg