Merck
WHAWB120204
Whatman® FTA 精製試薬
Nucleic acid purification buffer, bottle of 500 mL
別名:
Z719978, whatman FTA カード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
Nucleic acid purification buffer
包装
bottle of 500 mL
メーカー/製品名
Qiagen WB120204
詳細
FTA精製試薬は、FTAカードに保存した核酸の精製に適しています。また、この試薬により、PCR分析やSNP分析に用いるDNAの品質が確実に改善されます。FTA精製試薬により、ヘム、PCR阻害因子、その他のコンタミネーション物質が除去されます。非毒性低刺激性水溶液です。
FTA精製試薬
  • FTAカードに保存した核酸の精製用
  • PCR分析やSNP分析用のDNA品質が向上します。
  • ヘム、PCR阻害因子、その他のコンタミネーション物質が除去されます。
特徴および利点
  • This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
  • QIAcard FTA Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
  • 500 ml for an increased number of reactions.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
すべて表示
プロトコル
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.