Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABN50
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
別名:
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
抗Olig2抗体、クローン211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
211F1.1, monoclonal
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
詳細
オリゴデンドロサイト系列転写因子2(Olig2)は、塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス転写因子(bHLH)のOLIGファミリーのグループAに属するタンパク質です。bHLHタンパク質は6つのグループ(A~F)に分類され、生化学的特性と構造によって特徴付けられています。Olig2は、他のbHLHタンパク質とヘテロ二量体を形成する能力とEボックスに結合する能力により、グループAに分類されます。Olig2は、脊髄内の運動ニューロンとオリゴデンドロサイトの最終的な位置を特定することと、後脳内での体性運動ニューロンの発生に関して、発生中に重要な役割を果たしています。Olig2の発現は、オリゴデンドロサイト内および発生中のアストロサイト内で認められています。最近の研究で、ヒト乏突起膠腫、中枢神経系内の原発腫瘍にOlig2の強力な発現が認められ、星状細胞腫には中等度の発現が認められることが明らかになりました。 これらの観察結果により、Olig2が乏突起膠腫の診断マーカーとなる可能性があることが示唆されています。
特異性
抗Olig2抗体は、Olig2を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトOlig2に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗Olig2抗体、クローン211F1.1を用いたOlig2の検出は、WB、IC、IH、IPでの使用が検証されています。
免疫組織染色: この抗体は、冠状脳組織のOlig2を検出することが、独立した研究室により報告されています(Cai, J., et al. (2007).Development.134:1887-1899)。
免疫細胞染色: この抗体はOlig2を検出することが、独立した研究室により報告されています(Lee, S.K., et al. (1995).Genes & Dev. 19:282-294)。
免疫沈降: この抗体はOlig2を検出することが、独立した研究室により報告されています(Lee, S.K., et al. (1995).Genes & Dev. 19:282-294).
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
マウス脳ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳ライセートのOlig2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約37 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN50:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient and economical culture approach for the enrichment of purified oligodendrocyte progenitor cells.
Jianqin Niu,Lingyun Wang,Shubao Liu,Chengren Li,Jiming Kong,Hai-Ying Shen,Lan Xiao
Journal of Neuroscience Methods null
Diverse behaviors of outer radial glia in developing ferret and human cortex.
Gertz, CC; Lui, JH; LaMonica, BE; Wang, X; Kriegstein, AR
The Journal of Neuroscience null
Contribution of microRNA-1275 to Claudin11 protein suppression via a polycomb-mediated silencing mechanism in human glioma stem-like cells.
Katsushima, K; Shinjo, K; Natsume, A; Ohka, F; Fujii, M; Osada, H; Sekido, Y; Kondo, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Expression of klotho mRNA and protein in rat brain parenchyma from early postnatal development into adulthood.
Clinton, SM; Glover, ME; Maltare, A; Laszczyk, AM; Mehi, SJ; Simmons, RK; King, GD
Brain Research null
Michael J E Joseph et al.
Translational stroke research, 7(3), 192-208 (2016-01-09)
Damage to myelinated axons contributes to neurological deficits after acute CNS injury, including ischemic and hemorrhagic stroke. Potential treatments to promote re-myelination will require fully differentiated oligodendrocytes, but almost nothing is known about their fate following intracerebral hemorrhage (ICH). Using