製品名
抗ソマトスタチン抗体 クローンYC7, culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
YC7, monoclonal
化学種の反応性
rabbit, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SST(6750)
詳細
ソマトスタチン(成長ホルモン阻害ホルモン[GHIH]またはソマトトロピン放出阻害因子[SRIF]としても知られる)には、14個のアミノ酸および28個のアミノ酸からなる2種類の活性型があり、これらは単一のプレプロタンパク質が異なる形で切断されることによって産生されます。 ソマトスタチンは広く発現しており、高親和性Gタンパク質共役ソマトスタチン受容体に結合することによって、いくつかの二次ホルモンの放出を阻害するように作用します。 ソマトスタチンの存在は、交感神経、粘膜細胞、消化管の腸管神経、唾液腺、甲状腺の一部の傍濾胞細胞に認められています。
特異性
抗SST、クローンYC7は、Somatostatinを認識します。エンケファリン、他のエンドルフィン、サブスタンスP、CGRPとは交差反応を示しません。ソマトスタチンフラグメントと部分的に交差反応します。
免疫原
カルボジイミドを用いてウシサイログロブリンに結合した環状ソマトスタチンのアミノ酸1~14に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
ヒト脳における希釈倍率1:50~1:100での免疫組織染色。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ソマトスタチン抗体 クローンYC7は、IHでの使用に適したソマトスタチンに対する抗体です。
物理的形状
凍結乾燥上清(保存剤無添加)。
保管および安定性
凍結乾燥した抗体は2-8°Cで最長3か月保存できます。長期保存には、 -20°Cで保存してください。100 μLの無菌DI水で溶解してください。未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
膵臓、脳
膵臓、脳
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MAB354:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recruitment of Perisomatic Inhibition during Spontaneous Hippocampal Activity In Vitro.
Testing null
Cell type-specific inhibitory inputs to dendritic and somatic compartments of parvalbumin-expressing neocortical interneuron.
The Journal of Neuroscience null
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4430-4449 (2015-03-20)
Transcription factors contribute to the differentiation of cortical neurons, orchestrate specific interneuronal circuits, and define synaptic relationships. We have investigated neurons expressing chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII), which plays a role in the migration of GABAergic neurons.
The Journal of physiology, 594(4), 837-861 (2015-11-06)
In the hippocampus, calcium-permeable AMPA receptors have been found in a restricted subset of neuronal types that inhibit other neurons, although their localization in the neocortex is less well understood. In the present study, we looked for calcium-permeable AMPA receptors
Granule cells in the CA3 area.
The Journal of Neuroscience null