AB5320
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan 3, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated)
About This Item
おすすめの製品
製品名
抗NG2コンドロイチン硫酸プロテオグリカン抗体, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, monkey, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットを1:150~1:600希釈でICに使用しました。
免疫組織染色:
前回のロットを1:200希釈で、Alexa Fluor結合二次抗体を用いたマウス胎児脳の凍結切片に使用しました。組織切片を過度に固定しないように注意する必要があります。2~4% PFAでの短時間(5~10分)固定が推奨されます。
免疫沈降:
前回のロットを2 μg/mL濃度でIPに使用しました。
ELISA:
前回のロットを1:1,500~1:3,000希釈でELISAに使用しました。
最適な希釈濃度とプロトコルは、ご自身で決定してください。
神経科学
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μg のラット脳ライセートでNG2コンドロイチン硫酸を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
取扱い推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
ヒト黒色腫、神経膠腫および増殖脳内皮細胞、ラットB49グリア細胞抽出物またはマウス胎児脳組織。
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5320:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
抗体の構造、クラス、イムノグロブリンの基準値範囲に関する技術情報など、抗体を利用した作業の基礎をご説明します。
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ