Merck
すべての画像(13)
資料
安全性情報
ZRB1436
Sigma-Aldrich
抗Olig2抗体 クローン1K2 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
bHLHb1, bHLHe19, オリゴデンドロサイト転写因子2, クラスB塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス・タンパク質1, クラスE塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス・タンパク質19, プロテインキナーゼC結合タンパク質2, プロテインキナーゼC結合タンパク質RACK17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 32.38 kDa
observed mol wt ~41 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
mouse ... Olig2(50913)
rat ... Olig2(304103)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1K2は、オリゴデンドロサイト転写因子2を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトオリゴデンドロサイト転写因子2(Olig2)のN末端領域における83アミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳NEおよびラット脳NE組織中のOlig2を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000~10,000で使用、オリゴデンドロサイト前駆細胞のOlig2を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えヒトOlig2タンパク質にKD値2.7 x 10-7で結合した。
免疫組織染色 :希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質組織切片のOlig2を検出できます。
注:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Olig2抗体 クローン1K2 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1436)は、Olig2を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
オリゴデンドロサイト転写因子2(UniProt:Q13516、別名:Oligo2、Class B塩基性ヘリックスループヘリックスタンパク質1、bHLHb1、Class E塩基性ヘリックスループヘリックスタンパク質19、bHLHe19、プロテインキナーゼC結合タンパク質2、プロテインキナーゼC結合タンパク質RACK17、Olig2)は、ヒトにおいてOLIG2(別名:BHLHB1、BHLHE19、PRKCBP2、RACK17)遺伝子(Gene ID:10215)によってコードされています。Olig2は、脊髄におけるオリゴデンドロサイトと運動ニューロンの分化および菱脳の体性運動ニューロンの発生に必要な塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス(bHLH)転写因子です。オリゴデンドロサイトに発現しており、希突起膠腫においてより強く発現することが報告されています。ZNF488とともにオリゴデンドロサイトの分化を促進するほか、OLIG1と協同して胚神経管のpMNドメインを構築します。OLIG2に関連する染色体異常は、T細胞性急性リンパ性白血病(T-ALL)型を誘発することが報告されています。OLIG2発現は、成長過程でソニックヘッジホッグおよび線維芽細胞増殖因子によって誘導されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、3.0 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1436-25UL:
ZRB1436-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
関連コンテンツ
より環境に配慮したZooMAb®リコンビナント抗体で、持続可能な研究オプションからお選びください。これらのBSAフリー、キャリアフリーの抗体は、ごみの少ないパッケージで発送され、性能を損なうことなく最大限の安定性を実現します。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.