安全性情報
AB5539
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
別名:
NF-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
製品名
抗ニューロフィラメント抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
特異性
ニューロフィラメント重鎖(NF-H)を認識します。本抗体は、神経細胞体、特に軸索の細胞質フィラメントを明確に染色します。
免疫原
精製ウシNF-H。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:1,000~1:10,000、ECLを使用200~220 kDaのバンドを認識します。
免疫組織染色:凍結またはパラフィン包埋組織切片では1:1,000~1:10,000。推奨される固定液は4%パラホルムアルデヒドです。
免疫細胞染色:3.7%ホルマリンで1分間、その後-20°Cのメタノールで1分間固定した組織培養物中の細胞では1:1,000~1:10,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ニューロフィラメントH抗体は、IC、IH、IH(P)、WBで使用できる、ニューロフィラメントに対する抗体です。
ターゲットの説明
200 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ニワトリIgY、5 mMアジ化ナトリウム含有PBSに溶解。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:脳。
ネガティブコントロール:腎臓、肝臓。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5539:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Computation identifies structural features that govern neuronal firing properties in slowly adapting touch receptors.
Lesniak, DR; Marshall, KL; Wellnitz, SA; Jenkins, BA; Baba, Y; Rasband, MN; Gerling, GJ; Lumpkin, EA
eLife null
Lucas M Viana et al.
Hearing research, 327, 78-88 (2015-05-24)
Recent animal work has suggested that cochlear synapses are more vulnerable than hair cells in both noise-induced and age-related hearing loss. This synaptopathy is invisible in conventional histopathological analysis, because cochlear nerve cell bodies in the spiral ganglion survive for
Katarzyna Dover et al.
Nature communications, 7, 12895-12895 (2016-09-27)
Neurons in vertebrate central nervous systems initiate and conduct sodium action potentials in distinct subcellular compartments that differ architecturally and electrically. Here, we report several unanticipated passive and active properties of the cerebellar granule cell's unmyelinated axon. Whereas spike initiation
Juan Miguel Jimenez-Andrade et al.
Bone, 46(2), 306-313 (2009-09-22)
Although musculoskeletal pain is one of the most common causes of chronic pain and physical disability in both developing and developed countries, relatively little is known about the nerve fibers and mechanisms that drive skeletal pain. Small diameter sensory nerve
Zu-Lin Chen et al.
Developmental biology, 327(1), 158-168 (2009-01-03)
Laminins have dramatic and varied actions on neurons in vitro. However, their in vivo function in brain development is not clear. Here we show that knockout of laminin gamma1 in the cerebral cortex leads to defects in neuritogenesis and neuronal