Merck
C9848
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗カルビンジン-D-28K マウス宿主抗体
enhanced validation
clone CB-955, ascites fluid
別名:
カルビンジン抗体, カルビンジン抗体 - マウスモノクローナル抗-カルビンジン-D-28K 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥102,000
0.2 ML
¥134,000
¥102,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1778をお試しください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥102,000
0.2 ML
¥134,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
¥102,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1778をお試しください
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CB-955, monoclonal
分子量
antigen 28 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, human, guinea pig, canine, sheep, rat, pig, rabbit, feline, bovine, goat
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
15-55 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using rat cerebellum sections
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using MDBK cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
関連するカテゴリー
詳細
カルビンジン-D-28Kは、高度に保存された28 kDaのカルシウム結合タンパク質であり、組織に広く分布しています。
モノクローナル抗カルビンジン-D-28K(マウスIgG1アイソタイプ)は、精製ウシ腎臓カルビンジン-D-28Kで免疫化されたBALB/cマウス由来のマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合により生成されたCB-955ハイブリドーマに由来します。アイソタイプは、マウスモノクローナル抗体アイソタイピング試薬(カタログ番号ISO2)を用いた二重免疫拡散法により特定されます。
カルビンジン-D-28K は、カルモジュリン、S-100、パルブアルブミン、トロポニン C、および他のタンパク質と共に、低分子量カルシウム結合タンパク質(CaBPs)ファミリーに属します。これらの CaBPs は、相同的な一次構造を持ち、Ca2+の受容のための EF-ハンドタイプのポリペプチドフォールドを含んでいます。カルビンジンは、優れた神経解剖学的マーカーです。カルビンジン-D-28K は、その幅広い組織分布にもかかわらず、細胞タイプ特異的な発現パターンを示します。そのため、多くの CNS 構造において選択された細胞に、免疫細胞化学的に局在しており、細胞内カルシウムバッファーとして機能するか、またはカルシウムの膜内輸送において機能すると考えられています。中枢および抹消神経系の神経サブポピュレーション、ならびに遠位尿細管細胞や腎臓の副腎皮質集合管および腸の神経内分泌細胞などの Ca2+ 輸送に関連した特定の上皮細胞に多く存在します。カルビンジン-D-28Kに特異的に反応するモノクローナル抗体は、異なる組織や細胞ポピュレーションにおけるカルビンジンの局在を調べるためのツールとなります。
特異性
本抗体は、カルビンジン-D-9K、カルレチニン、ミオシン軽鎖、パルブアルブミン、S-100a、S-100b、S-100A2 (S100L) および S-100A6 (カルサイクリン) などの、他の EF-ハンドファミリーとは反応しません。ニワトリのカルビンジン-D-28K に弱く反応します。
免疫原
ウシ腎臓カルビンジン-D
アプリケーション
マウスで作成されたモノクローナル抗-カルビンジン-D-28K 抗体は、免疫組織化学(アルコール、ホルマリン、メタカーン固定、またはパラフィン包埋、および冷凍組織切片)で使用できます。ホルマリン固定、パラフィン包埋切片の酵素的な事前消化は、免疫組織化学染色を改善します。マウスで作成された本抗体は、1:3000 の希釈率でMDBK 細胞抽出物を使用した間接的 ELISA、ウェスタンブロッティングに適し、また、トリプシン消化、ホルマリン固定、パラフィン包埋ラット小脳切片を使用した間接的イムノペルオキシダーゼ染色に適しています。また、損傷した小脳発達や、ニューロトロフィンの放出に関与するタンパク質である CAPS2 を欠いたマウスにおける機能を理解する実験において、1:500 の希釈率で、免疫組織化学および免疫細胞化学に使用されています。また、islet-class 因子 Islet-1 (Isl1)-null およびコントロール網膜の内顆粒層における、神経およびグリア細胞の発達を測定するための免疫染色に使用されています。また、RGS11 複合体のシナプス後局在を確認するための、免疫組織化学共局在実験に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルビンジン-D-28K は、カルシウムの膜内輸送に関与し、または、中枢および抹消神経系の神経サブポピュレーションなどの多くの CNS 構造において、細胞内カルシウムバッファーとして機能します。また、遠位尿細管細胞や腎臓の副腎皮質集合管、および腸の神経内分泌細胞などの、Ca2+ 輸送に関連した特定の上皮細胞に存在します。
物理的形状
試薬は、15 mM のアジ化ナトリウムと保存料として含む腹水として提供されます。
保管および安定性
継続して使用する場合、2~8°Cで保存し、1ヶ月まで使用できます。それ以上の期間保存する場合は、アリコートして冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、「自動霜取り装置付き」のフリーザーでの保存はお勧めしません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。作業用の希釈サンプルは、12 時間以内に使用しない場合は、処分してください。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivoもしくはin vivoでの治療用途、またはヒトもしくは動物へのいかなる種類の消費もしくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
C9848-.2ML:
C9848-.5ML:
C9848-100UL:
C9848-BULK:
C9848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Cozzi et al.
Frontiers in systems neuroscience, 8, 42-42 (2014-04-16)
The mammalian claustrum is involved in processing sensory information from the environment. The claustrum is reciprocally connected to the visual cortex and these projections, at least in carnivores, display a clear retinotopic distribution. The visual cortex of dolphins occupies a
L M Garcia-Segura et al.
Brain research, 296(1), 75-86 (1984-03-26)
A complete mapping of immunoreactive sites for vitamin D-dependent calcium-binding protein (CaBP) was performed on serial sections from the rat central nervous system. CaBP immunoreactivity was found in the perikarya, dendrites and axons of some neurons from the limbic system
T G Ohm et al.
Neuroscience, 42(3), 823-840 (1991-01-01)
Calbindin-D-28k and parvalbumin are calcium-binding proteins. The laminar distribution and morphological features of calbindin-D-28k-like immunoreactive structures were studied in 60-microns-thick sections of the human olfactory bulb. Except for the olfactory nerve layer, immunoreactive neurons were present in all layers of
Larisa C Kruger et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(23), 6213-6224 (2016-06-10)
Voltage-gated sodium channel (VGSC) β subunits signal through multiple pathways on multiple time scales. In addition to modulating sodium and potassium currents, β subunits play nonconducting roles as cell adhesion molecules, which allow them to function in cell-cell communication, neuronal
Yan Cao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(29), 9301-9313 (2009-07-25)
Members of the R7 family of the regulators of G-protein signaling (R7 RGS) proteins form multi-subunit complexes that play crucial roles in processing the light responses of retinal neurons. The disruption of these complexes has been shown to lead to