Merck
EZFITH0LD1
Millipore
EZ-Fit®マニホールド、ゴム栓チューリップ用1プレース
1-place, for rubber stopper tulip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit (1x EZFITBASE1
1x EZFITHIHE1)
メーカー/製品名
EZ-Fit®
入力
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for rubber stopper tulip
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
EZ-Fit®マニホールドのユニークなデザインにより、ワークフローと維持管理を最適化でき、コンタミネーションリスクを抑えることができます。さまざまなろ過ヘッドを、再利用可能なおよび使い捨てのろ過デバイスに装着できます。高さが低いデザインなので、層流フードで使用するときに快適です。すべての部品を取り外して簡単に洗浄しオートクレーブできるため、EZ-Fit®マニホールドでは、バイオフィルムの形成を防ぐことができます。
アプリケーション
EZ-Fit®マニホールドは、一般的なラボのろ過で使用するためのろ過マニホールドです。1つの試験サンプルの同時ろ過をサポートします。マニホールドは、EZ-Fit®ろ過ユニット、Microfil®ろ過システム、55モニタープラス、および標準ガラス製またはステンレス鋼製ファネルと併せて使用できます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany